Merck
SRE0033
Sigma-Aldrich
Tris Acetate-EDTA Buffer 50X concentrate
Größe auswählen
1 L
€ 154,00
€ 154,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 154,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
€ 154,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
400
600
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SRE0062T8280T4038
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
liquid
form
liquid
form
powder blend
form
powder blend
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Anwendung
Running buffer for nucleic acid electrophoresis.
Physikalische Form
2M TRIS acetate and 0.05M EDTA in water. Solution is 0.2 μm filtered.
Dilute with water to 1X.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)