Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
pH
8.2-8.4 (20 °C in H2O)
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
- Detection of Dengue Virus From Aedes aegypti (Diptera, Culicidae) in Field-Caught Samples From Makkah Al-Mokarramah, Kingdom of Saudi Arabia, Using RT-PCR.: The use of TAE buffer in RT-PCR protocols for detecting Dengue virus in field samples underscores its importance in virological studies and public health research (Ali et al., 2022).
- Semi-Automatic Lab-on-PCB System for Agarose Gel Preparation and Electrophoresis for Biomedical Applications.: This paper describes a lab-on-PCB system that automates agarose gel preparation and electrophoresis, employing TAE buffer, thereby streamlining these processes in biomedical research (Urbano-Gámez et al., 2021).
- A facile thermometer-like electrophoresis titration biosensor for alternative miRNA assay via moving reaction boundary chip.: This study presents a novel biosensor for miRNA assays, utilizing TAE buffer in electrophoresis, enhancing the precision and efficiency of molecular diagnostics (Chen et al., 2021).
Analysis Note
Appearance: clear and colourless
pH-value: 8.2 - 8.4
pH-value: 8.2 - 8.4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TAE buffer
Signalwort
Warning
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Gefahrencodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
55965-84-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?