Merck
SRE0062
Sigma-Aldrich
Tris-Borate EDTA Buffer, 10X Concentrate
Synonym(e):
TBE Buffer
About This Item
UNSPSC-Code:
41105319
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Anwendung
Tris-Borate EDTA (TBE) buffer is commonly used in the electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels.
TBE buffer is recommended for resolution of RNA and DNA fragments smaller than 1500 bp.
Physikalische Form
10X TBE buffer stock solution contains 0.89 M Trizma(R) with 0.02 M EDTA adjusted to pH 8.3 with boric acid. Dilute with ultrapure water to 1X.
Notes: If precipitation is present in the 10X concentrated buffer, warm the bottle to 37 °C and mix until completely dissolved prior to dilution.
It is recommended 1X working solutions be filtered through a 0.2 mm filter before use.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)