Fortfahren mit
SML2578
A-769662
≥98% (HPLC), AMPK activator, powder
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-(2′-hydroxy-1,1′-biphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 4-Hydroxy-3-(2′-hydroxybiphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 6,7-Dihydro-4-hydroxy-3-(2′-hydroxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-6-oxothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, A 769662, A769662
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 375,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 92,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
A-769662, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2[nH][c](c(c(c2c(c1)c3ccc(cc3)c4c(cccc4)O)O)C#N)=O
InChI
1S/C20H12N2O3S/c21-9-14-18(24)17-15(10-26-20(17)22-19(14)25)12-7-5-11(6-8-12)13-3-1-2-4-16(13)23/h1-8,10,23H,(H2,22,24,25)
InChI key
CTESJDQKVOEUOY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A-769662 is a potent, β1 subunit-selective, allosteric drug and metabolite (ADaM) site AMPK activator (α1β1γ1 EC50/Emax = 0.15 μM/1.99 vs. 4.51 μM/2.19 with AMP) that promotes a Thr172 phosphorylation in a β1 carbohydrate binding module (CBM) Ser108 phosphorylation-dependent manner. A769662 synergizes with AMP as well as C2 (AMP mimetic) toward Thr172 dephosphorylated/Ser108 phosphorylated AMPK. A-769662 is widely employed in probing AMPK β1 complexes-mediated cellular signaling in cultures (conc range: 1 μM-1 mM) as well as AMPK-dependent physiological and pathological processes in mice and rats in vivo (dosing range: 1-30 mg/kg i.p.).
Potent, β1-selective, allosteric drug and metabolite (ADaM) site AMP-activated protein kinase (AMPK) activator in cultures and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2798PZ0037SML3271
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)