Merck
PHR1084
Supelco
Metformin -hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1,1-Dimethyl-biguanid -hydrochlorid, Metformin
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. M0605000
traceable to USP 1396309
API-Familie
metformin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
223-226 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChIKey
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Metformin ist ein Biguanid-hypoglykämisches Mittel und ein orales Antidiabetikum, das verbreitet bei der Behandlung von Typ-II-Diabetes eingesetzt wird. Es ist wirksam bei der Blutzuckereinstellung und verringert die Darmresorption von Glucose, ohne dass eine ernsthafte Lactatazidose auftritt.
Pharmazeutische Sekundärstandards für Anwendungen in der Qualitätssicherung bieten pharmazeutischen Laboren und Herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zur Herstellung von Arbeitsstandards vor Ort.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifizierte Referenzmaterialien qualifiziert. Sie eignen sich zur Verwendung in verschiedenen Analyseanwendungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Pharma-Freigabeuntersuchungen, Pharma-Verfahrensentwicklung für qualitative und quantitative Analysen, Lebensmittel- und Getränke-Qualitätssicherungstests und andere Kalibrierungsanforderungen.
Metforminhydrochlorid kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mit verschiedenen chromatografischen Verfahren eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Metformin ist ein Antidiabetikum, das den Blutzuckerspiegel senkt und die Insulinempfindlichkeit verbessert. Seine Auswirkungen auf den Stoffwechsel, darunter die Hemmung der hepatischen Glukoneogenese, werden zumindest teilweise durch die Aktivierung des LKB1-AMPK (AMP-aktivierte Proteinkinase)-Wegs herbeigeführt. Die Aktivierung dieses Weges scheint auch an den antiproliferativen und proapoptotischen Aktionen von Metformin in Krebszelllinien beteiligt sein.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lösungsmittel
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simultaneous estimation of metformin hydrochloride and pioglitazone hydrochloride by RPHPLC method from combined tablet dosage form
Sahoo KP, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(3), 383-383 (2008)
Simultaneous determination of metformin and pioglitazone by reversed phase HPLC in pharmaceutical dosage forms
Lakshmi SK, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 1(2), 162-166 (2009)
Stability-indicating HPTLC method for simultaneous determination of nateglinide and metformin hydrochloride in pharmaceutical dosage form
Thomas BA, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 19(4), 221-231 (2011)
Leyuan Li et al.
Nature communications, 10(1), 4146-4146 (2019-09-14)
In vitro gut microbiome models could provide timely and cost-efficient solutions to study microbiome responses to drugs. For this purpose, in vitro models that maintain the functional and compositional profiles of in vivo gut microbiomes would be extremely valuable. Here
Nicolas Musi et al.
Diabetes, 51(7), 2074-2081 (2002-06-28)
Metformin is an effective hypoglycemic drug that lowers blood glucose concentrations by decreasing hepatic glucose production and increasing glucose disposal in skeletal muscle; however, the molecular site of metformin action is not well understood. AMP-activated protein kinase (AMPK) activity increases