Fortfahren mit
317240
Metformin
≥97% (titration), solid, AMPK signaling activator, Calbiochem®
Synonym(e):
Metformin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11N5 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (titration)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Metformin, An antihyperglycemic agent that lowers blood glucose levels without stimulating insulin secretion, promoting weight gain or causing hypoglycemia.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5938
assay
≥97% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
Cl.N(C)(C)C(=N\C(=N\[H])\N)N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein anti-hyperglykämisches Mittel, das die Glucose-Absonderung der Leber reduziert. Stimuliert die Insulinabsonderung nicht, fördert keine Gewichtszunahme und verursacht keine Hypoglykämie. Stimuliert gemäß Berichten AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK), was zu einer Verringerung der Acetyl-CoA-Carboxylase-Aktivität (ACC) und Induktion der Fettsäuren-Oxidation führt.
Ein anti-hyperglykämisches Mittel, das ohne Stimulation der Insulinabsonderung, Gewichtszunahme oder Hypoglykämie den Blutzuckerspiegel senkt. Stimuliert gemäß Berichten AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK), was zu einer Verringerung der Acetyl-CoA-Carboxylase-Aktivität (ACC) und Induktion der Fettsäuren-Oxidation führt.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Cleasby, M.E., et al. 2004. Diabetes53, 3258.
Klein, J., et al. 2004. J. Endocrinol.183, 299.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Lin, H.Z., et al. 2000. Nat. Med.6, 998.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1084M06050001396309
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥97% (titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solubility of Metformin (Cat#317240) in DMSO?
    1 answer
    1. The substance dissolves in DMSO at concentrations of up to 8 mg/ml.
      Helpful?
  2. is metformin accociated with paracitic worms?
    1 answer
    1. There have been studies published regarding the efficacy of Metformin against various parasites. Please see the link below to review one such study of Echinococcisis. Note that this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5321462/