Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 397,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
€ 397,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
IL-6 ist ein pleiotropes Zytokin, das durch die Regulierung von Immun- und Entzündungsreaktionen eine wichtige Rolle bei der Wirtsabwehr spielt. IL-6 wird von T-Zellen, Monozyten, Fibroblasten, Endothelzellen und Keratinozyten produziert und hat diverse biologische Funktionen. Es stimuliert sowohl die Differenzierung von B-Zellen als auch die Produktion von Antikörpern, wirkt synergistisch mit IL-3 bei der Entwicklung von Megakaryozyten und der Produktion von Thrombozyten, induziert die Expression von hepatischen Akutphasenproteinen und reguliert den Knochenstoffwechsel. IL-6 signalisiert über
das IL-6-Rezeptorsystem, das aus zwei Ketten besteht, IL-6R und gp130. IL-6 von Mäusen ist auf menschlichen Zellen inaktiv, während das
von Menschen und Mäusen gleichermaßen auf Mäusezellen aktiv ist.
Rekombinantes humanes IL-6 ist ein 20,9-kDa-Protein, das 184 Aminosäurereste enthält.
das IL-6-Rezeptorsystem, das aus zwei Ketten besteht, IL-6R und gp130. IL-6 von Mäusen ist auf menschlichen Zellen inaktiv, während das
von Menschen und Mäusen gleichermaßen auf Mäusezellen aktiv ist.
Rekombinantes humanes IL-6 ist ein 20,9-kDa-Protein, das 184 Aminosäurereste enthält.
Produktherkunft: Das Protein wird in E. coli exprimiert.
Das Protein wird ohne die Verwendung von tierischen Produkten/Reagenzien hergestellt und gilt als tierversuchsfrei und kann in Protokollen verwendet werden, bei denen eine mögliche Übertragung von tierischen Viren und eine Kontamination vermieden werden muss.
Das Protein wird ohne die Verwendung von tierischen Produkten/Reagenzien hergestellt und gilt als tierversuchsfrei und kann in Protokollen verwendet werden, bei denen eine mögliche Übertragung von tierischen Viren und eine Kontamination vermieden werden muss.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Physical form
Das Produkt wird in 10 mM Natriumphosphat, pH 7,5, präsentiert und wird vor der Gefriertrocknung durch einen 0,2-Mikron-Filter gefiltert.
Preparation Note
Bei -20 °C bis zu 4 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Zentrifugieren Sie das Fläschchen vor dem Öffnen.
In Wasser auf eine Konzentration von 0,1–0,5 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der ein Trägerprotein enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C zu lagern.
In Wasser auf eine Konzentration von 0,1–0,5 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der ein Trägerprotein enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C zu lagern.
Analysis Note
Bestimmt durch seine Fähigkeit, die Proliferation von B9-Zellen der Maus zu stimulieren.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?