Fortfahren mit
LEU-RO
Roche
Leupeptin
powder, from synthetic, =96.5%
Synonym(e):
Leupeptin -hemisulfat (Salz), Acetyl-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal -hemisulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
description
Ac-Leu-Leu-argininal x 1/2 H2SO4, synthetic
assay
96.5%
form
powder
mol wt
Mr 475.6
packaging
pkg of 100 mg (11529048001), pkg of 25 mg (11017128001), pkg of 5 mg (11017101001), pkg of 50 mg (11034626001)
manufacturer/tradename
Roche
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Application
Leupeptin sowie andere Proteasehemmer wie Antipain, Chymostatin, Pepstatin und Phosphoramidon sind zum Schutz von Proteinen bei der Isolierung von Gewebe und Membranen nützlich. Leupeptin kann durch Dialyse von der Reaktion entfernt werden.
Hinweis: Mit unserem Protease-Inhibitor-Set können Sie auch andere Proteasehemmer wie u. a. Antipain-Dihydrochlorid, Aprotinin, Bestatin, Chymostatin, E-64, EDTA-Na2, Leupeptin, Pefabloc SC, Pepstatin und Phosphoramidon ausprobieren.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor von Serin- und Cysteinproteasen. Hemmt Plasmin, Trypsin, Papain, Calpain und Cathepsin B. Es wirkt nicht hemmend auf Pepsin, Cathepsine A und D, Thrombin oder α-Chymotrypsin. Effektive Konzentration 10–100 μM.
Inhibitor von Serin- und Cysteinproteasen. Hemmt Plasmin, Trypsin, Papain, Calpain und Cathepsin B. Es wirkt nicht hemmend auf Pepsin, Cathepsine A und D, Thrombin oder α-Chymotrypsin. Effektive Konzentration 10–100 μM. In zahlreichen Studien wurde Leupeptin zum Schutz vor Hörverlust eingesetzt, der durch akustische Überstimulation oder dem ototoxischen Antibiotikum Gentamicin verursacht wurde. (Es wird vermutet, dass der Verlust an Haarzellen in der Cochlea durch Calpain gesteuert wird.)
Leupeptin hemmt Serin- und Thiolproteasen wie Trypsin, Plasmin, Proteinase K, Kallikrein, Papain, Thrombin sowie Cathepsin A und B.
Zeigt keine Wirkung mit α-, β-, γ- und δ-Chymotrypsin, Pepsin, Cathepsin D, Elastase, Renin und Thermolysin.
Features and Benefits
Inhalt
Synthetisches, weißes Pulver
Preparation Note
Arbeitskonzentration: 0,5 bis 5 μg/mL (1 bis 20 μM)
Vergleich der Arbeitskonzentrationen von Pefabloc mit Leupeptin und PMSF ist dokumentiert.
Arbeitslösung: Es wird empfohlen, das Lösungsmittel in destilliertem Wasser anzuwenden.
Gut löslich in Wasser (1 mg/mL), Methanol, Ethanol, Essigsäure, Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid.
Schwer löslich in Aceton, Chloroform, Ethylether und n-Hexan.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Leupeptin ist in wässriger Lösung bei 2 bis 8 °C 1 Monat lang oder unter Stickstoff bei - 15 bis -25 °C mindestens 6 Monate lang stabil. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, den gelösten Inhibitor in Aliquoten einzufrieren und wiederholtes Auftauen zu vermeiden.
Gut löslich in Wasser (1 mg/mL). Bei 2 bis 8 °C mindestens eine Woche stabil und bei -15 bis -25 °C in Aliquoten gefroren 6 Monate lang stabil.
Analysis Note
Funktionstest: Leistungsvermögen mit Trypsin kontrolliert.
Leupeptin erzeugt in der HPLC-Analyse mehrere Peaks aufgrund der Gleichgewichte der drei Formen in Lösung. Die Reinheit wird mittels der drei Hauptpeaks bestimmt. Der Großteil an verunreinigendem Peptid ist racemisiertes Leupeptin.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L8511L2884L5793
Leupeptin powder, from synthetic, =96.5%
Roche
LEU-RO
Leupeptin
assay
96.5%
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
microbial
biological source
microbial
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.), H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)