Fortfahren mit
P6031
Protein A aus Staphylococcus aureus
Soluble, essentially salt-free, lyophilized powder, extracellular
Synonym(e):
Protein-A-Harz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 408,00
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 742,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Biological source:
Staphylococcus aureus
€ 82,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Staphylococcus aureus
Quality Segment
conjugate
unconjugated
form
essentially salt-free, lyophilized powder
capacity
7-14 mg/mg, solid binding capacity (human IgG)
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
General description
Der Bakterienstamm ist ein Derivat eines Stammes von Cohen, S., und Sweeney, H. M., J. Bact., 140, 1028 (1979).
Application
Protein A aus Staphylococcus aureus wird wie folgt verwendet:
  • zum Beschichten eines Nitrocelluloseblatts mit Protein A für den Immunassay von Agalactosyl IgG;
  • als Blockierungsmittel vor der Verwendung von sekundären Antikörpern in der Immunhistochemie;
  • als Mittel zur Bindung an Antikörper während der Antikörper-Immobilisierung.
Protein A kann mit verschiedenen Reporter-Molekülen konjugiert werden, darunter mit fluoreszierenden Farbstoffen (FITC), Enzymmarkern (Peroxidase, β-Galactosidase, alkalischer Phosphatase), Biotin und kolloidalem Gold, ohne dass sich dies auf die Antikörper-Bindungsstelle auf dem Molekül auswirkt. Diese Konjugate werden zum Nachweis von Immunglobulinen in verschiedenen immunchemischen Assays verwendet, u. a. im Western Blot, in der Immunhistochemie und in ELISA-Anwendungen. Darüber hinaus kann Protein A zur Aufreinigung von polyklonalen oder monoklonalen Immunglobulinen auf einem festen Träger wie Agarose- oder Acryl-Beads immobilisiert werden. Es wird auch routinemäßig für Immunpräzipitations-Assays verwendet.
Biochem/physiol Actions
Ein hochstabiler Zelloberflächenrezeptor, der von mehreren Stämmen von Staphylococcus aureus erzeugt wird.
Protein A ist ein hochstabiler Zelloberflächenrezeptor, der von mehreren Stämmen von Staphylococcus aureus erzeugt wird. Er besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit einem Molekulargewicht von 42 kDa, die vier repetitive Domänen enthält, die reich an Asparagin- und Glutaminsäure, aber frei von Cystein sind. Er enthält wenig oder keine Kohlenhydrate, nur 4 Tyrosinreste und keine Tryptophane. Protein A kann am Fc-Abschnitt von Immunglobulinen, insbesondere IgGs, einer großen Zahl von Spezies binden. Es wurde nachgewiesen, dass ein einzelnes Protein-A-Molekül mindestens 2 Moleküle von IgG gleichzeitig bindet. Die IgG-bindende Domäne von Protein A besteht aus drei antiparallelen α-Helices, deren dritte disruptiert wird, wenn das Protein mit dem Fc-Abschnitt der Immunglobuline komplexiert wird. Protein A bindet den Fc-Abschnitt von humanen IgG-Unterklassen, IgM, IgA und IgE; und von murinem IgG1 (schwach), IgG2a und IgG2b. Weiterhin bindet Protein A IgGs von anderen Spezies, darunter Affe, Kaninchen, Schwein, Meerschweinchen, Hund und Katze.
Protein A ist auch an mehreren verschiedenen biologischen Schutzfunktionen beteiligt, darunter an Antitumor-, toxischen und karzinogenen Aktivitäten. Es fungiert nicht nur als Immunmodulator, sondern besitzt auch antimykotische und antiparasitäre Eigenschaften.
Preparation Note
Aus dem Kulturmedium eines Protein-A-sekretierenden S.-aureus-Stammes aufgereinigt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P383882526P3391
description
Soluble, essentially salt-free, lyophilized powder, extracellular
description
Soluble, Cowan Strain, essentially salt-free, lyophilized powder
description
powder, white
description
lyophilized powder
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
-
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
-
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 g/L at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Gene Information
-
UniProt accession no.
P02976
UniProt accession no.
P02976
UniProt accession no.
P02976
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is amino sequence of the product P6031
    1 answer
    1. This product is not recombinant protein A. As described above, it is native protein A purified from culture medium of a protein A-secreting S. aureus strain. It was not sequenced in house. Published sequence information can be found via the P02976 UniProt link under the ‘PROPERTIES' section above.