Fortfahren mit
H7416
IL-6 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
dimer 26-30 kDa (glycosylated)
Impurities:
≤1.00 EU/μg
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Interleukin-6 human, IL-6, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤2.0 ng/mL ED50
quality
endotoxin tested
mol wt
dimer 26-30 kDa (glycosylated)
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.00 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL6(3569)
General description
Recombinant human Interleukin‑6 (IL‑6) is a cytokine expressed in HEK 293 cells and supplied as a lyophilized protein. IL‑6 is commonly used in mammalian cell culture research involving immune‑related cell models.
Application
Recombinant IL‑6 has been used to elucidate its role in breast cancer metastasis and in D5HS tumor sphere formation.
Biochem/physiol Actions
Interleukin-6 (IL-6) ist ein multifunktionelles Protein, das ursprünglich in den Medien von Zellen entdeckt wurde, die mit doppelsträngiger RNA stimuliert wurden. IL-6 scheint direkt an den Reaktionen beteiligt zu sein, die nach einer Infektion oder Verletzung auftreten, und könnte sich in Bezug auf die Regulierung der Akute-Phase-Reaktion als ebenso wichtig wie IL-1 und TNF-α erweisen. Berichten zufolge wird IL-6 von Fibroblasten, aktivierten T-Zellen, aktivierten Monozyten oder Makrophagen sowie Endothelzellen produziert. Es wirkt auf eine Vielzahl von Zellen, darunter Fibroblasten, myeloide Vorläuferzellen, T-Zellen, B-Zellen und Hepatozyten. IL-6 induziert multiple Wirkungen, auf die seine zahlreichen Synonyme schließen lassen: Plasmozytom-Wachstumsfaktor (PCT-GF), Interferon-β-2 (IFN-β2), von Monozyten abstammender humaner B-Zell-Wachstumsfaktor, B-Zell-stimulierender Faktor (BSF-2), Leberzell-stimulierender Faktor (HSF), Interleukin-Hybridom/Plasmozytom-1 (IL-HP1). Außerdem scheint IL-6 für die Proliferation von T-Lymphozyten mit IL-2 zu interagieren. IL-6 potenziert auch die proliferative Wirkung von IL-3 auf multipotente hämatopoietische Vorläuferzellen.
Interleukin-6 (IL-6) is produced by fibroblasts, activated T cells, activated monocytes or macrophages, and endothelial cells. It induces B-cell differentiation and is a primary regulator of inflammation. IL6 regulates tumor proliferation and inhibits apoptosis. It also potentiates the proliferative effect of IL-3 on multipotential hematopoietic progenitors.
Preparation Note
Human IL-6, expressed in human 293 cells, is a glycosylated monomer with an apparent molecular mass of 26-30 kDa due to glycosylation, which is absent when this cytokine is expressed in E. coli. Production in human HEK 293 cells offers authentic glycosylation. Glycosylation contributes to stability in cell growth media and other applications.
Analysis Note
The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells (human erythroleukemic indicator cell line).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCU0001SRP3096I1395
description
IL-6, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
description
IL-6, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Interleukin-6 human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)