Fortfahren mit
SRP3096
Interleukin-6 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
≤2.0 ng/mL ED50
mol wt
20.9 kDa
packaging
pkg of 100 μg, pkg of 20 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
-10 to -25°C
Gene Information
human ... IL6(3569)
General description
IL-6 (interleukin 6) signals through the IL-6 receptor system that consists of two chains, IL-6Rα and gp130 (membrane glycoprotein 130). The gene IL-6 is mapped to human chromosome 7p15.3. Murine IL-6 is inactive on human cells, while both human and murine are equally active on murine cells. Recombinant human IL-6 is a 20.9kDa protein containing 184 amino acid residues.
Application
IL-6 human has been used for STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3) activation. It has also been used as a standard for detection of IL-6 in Ben-Men-I cells (human WHO grade I meningioma derived, hTERT immortalized cells).
Biochem/physiol Actions
Interleukin-6 (IL-6) ist ein multifunktionelles Protein, das ursprünglich in den Medien von Zellen entdeckt wurde, die mit doppelsträngiger RNA stimuliert wurden. IL-6 scheint direkt an den Reaktionen beteiligt zu sein, die nach einer Infektion oder Verletzung auftreten, und könnte sich in Bezug auf die Regulierung der Akute-Phase-Reaktion als ebenso wichtig wie IL-1 und TNF-α erweisen. Berichten zufolge wird IL-6 von Fibroblasten, aktivierten T-Zellen, aktivierten Monozyten oder Makrophagen sowie Endothelzellen produziert. Es wirkt auf eine Vielzahl von Zellen, darunter Fibroblasten, myeloide Vorläuferzellen, T-Zellen, B-Zellen und Hepatozyten. IL-6 induziert multiple Wirkungen, auf die seine zahlreichen Synonyme schließen lassen: Plasmozytom-Wachstumsfaktor (PCT-GF), Interferon-β-2 (IFN-β2), von Monozyten abstammender humaner B-Zell-Wachstumsfaktor, B-Zell-stimulierender Faktor (BSF-2), Leberzell-stimulierender Faktor (HSF), Interleukin-Hybridom/Plasmozytom-1 (IL-HP1). Außerdem scheint IL-6 für die Proliferation von T-Lymphozyten mit IL-2 zu interagieren. IL-6 potenziert auch die proliferative Wirkung von IL-3 auf multipotente hämatopoietische Vorläuferzellen.
IL-6 (interleukin 6) is a pleiotropic cytokine that plays an important role in host defense by regulating immune and inflammatory responses. Produced by T cells, monocytes, fibroblasts, endothelial cells and keratinocytes, IL-6 has diverse biological functions. It stimulates B-cell differentiation and antibody production, synergizes with IL-3 in megakaryocyte development and platelet production, induces expression of hepatic acute-phase proteins, and regulates bone metabolism. IL-6 is associated with various autoimmune and inflammatory diseases. High levels of IL-6 are present in the synovial fluid from rheumatoid arthritis patients. It is also linked with chronic inflammatory proliferative disease and B cell malignancy, Castleman′s disease, and plasmacytoma/multiple myeloma.
Packaging
100 μg
20 μg
Physical form
Lyophilized from a 0.2 um filtered solution of phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, and stabilizers.
Preparation Note
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute the contents using endotoxin free water to a concentration of 100 ug/mL. For lower concentrations, the product should be diluted before use in medium containing at least 0.5% protein (i.e., cell culture medium containing 5–10% serum).
Other Notes
PVPPGEDSKD VAAPHRQPLT SSERIDKQIR YILDGISALR KETCNKSNMC ESSKEALAEN NLNLPKMAEK DGCFQSGFNE ETCLVKIITG LLEFEVYLEY LQNRFESSEE QARAVQMSTK VLIQFLQKKA KNLDAITTPD PTTNASLLTK LQAQNQWLQD MTTHLILRSF KEFLQSSLRA LRQM
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCU000111138600001I1020
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
description
recombinant (E. coli)
description
IL-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)