Wichtige Dokumente
I0406
IL-6 rat
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Synonym(e):
Interleukin-6 from rat
Größe auswählen
€ 310,00
Größe auswählen
About This Item
€ 310,00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Interleukin-6 from rat, IL-6, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>97% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Wirksamkeit
0.01-0.06 ng/mL ED50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
predicted mol wt ~22 kDa
Verpackung
pkg of 10 and 50 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.01EU/mg (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
rat ... Il6(24498)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.