Merck
11138600001
Roche
Interleukin-6, human (hIL-6)
recombinant (E. coli)
Synonym(e):
Humanes Interleukin-6, hIL-6
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>98% (SDS-PAGE)
Form
solution
Wirksamkeit
<0.01 ng/mL EC50
Mol-Gew.
20,600 Da
Verpackung
pkg of 200,000 U (2 μg, 1 ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL6(3569)
Allgemeine Beschreibung
Humanes Interleukin-6 (hIL-6) wird in E. coli produziert und mit chromatographischen Standardverfahren aufgereinigt.
Spezifität
Rekombinantes humanes IL-6 ist wirksam bei Zellen von Mäusen und Menschen.
IL-6, ein 26-kD-Protein, auch bekannt als B-Zell-stimulierender Faktor 2 (BSF-2, BCDF), Interferon-β2 (IFN-β2), Hybridom-/Plasmozytom-Wachstumsfaktor (H(P)GF) und Hepatozyten-stimulierender Faktor, wird von vielen Zelltypen (z. B. T-Zellen, Monozyten, Fibroblasten, Endothelzellen) produziert.[1][2][3][4][5][6][7][8] IL-6 induziert die terminale Reifung von aktivierten B-Zellen zu antikörperproduzierenden Zellen (B-Zell-Differenzierungsaktivität).[9][10][11] Die hepatische Akutphasenreaktion wird durch IL-6 (Hepatozyten-stimulierende Aktivität) induziert.[12][13] Es wurde nachgewiesen, dass IL-6 und IL-3 synergistisch wirken, um die Proliferation von hämatopoetischen Stammzellen zu unterstützen (hämatopoetische Aktivität),[14] jedoch hat IL-6 keine antivirale Aktivität, obwohl es als IFN-β2 bezeichnet wird.[15] Hochaffine Rezeptoren für IL-6 finden sich auf vielen Zelltypen.
Anwendung
Rekombinantes humanes IL-6 ist ein Wachstumsfaktor für murine und menschliche B-Zellen. Es kann bei der Herstellung von murinen und humanen Hybridomen als Ersatz für Feederzellen verwendet werden.[16][17][18]
Biochem./physiol. Wirkung
Interleukin-6 ist über seinen spezifischen Rezeptor (IL-6-R) an mehreren pleiotropen Funktionen in verschiedenen Zelltypen beteiligt. Es wird vermutet, dass Interleukin-6 an der Interaktion zwischen dem neuroendokrinen System und dem Immunsystem beteiligt sein könnte, indem es die Sekretion des adrenocorticotropen Hormons aktiviert. Zudem wurde berichtet, dass IL-6 die Bindung des Rezeptors (IL-6-R) mit einem nicht Liganden-bindenden Membran-Glykoprotein, gp130, stimuliert.[19][20]
Qualität
Reinheit: 95 % rein gemäß der Bestimmung mittels HPLC oder SDS-PAGE [Endotoxin-Gehalt: <0,1 EU/μg (LAL-Test), <10 EU/mL (LAL-Test)
Hinweis: 1 EU entspricht 0,1 ng
Sequenz
Die Primärstruktur des rekombinanten humanen IL-6 ist identisch mit der des natürlichen humanen IL-6 (eine Polypeptidkette, 184 Aminosäuren), enthält jedoch eine veränderte Sequenz innerhalb der ersten 15 aminoterminalen Aminosäuren.
Kettenlänge 184 AA
Einheitendefinition
Definition von EC50: Die Menge an hIL-6, die erforderlich ist, um die halbmaximale Stimulation der Zellproliferation (MTT-Spaltung) mit 7TD1-Zellen zu unterstützen (1 Einheit entspricht <0,01 ng).
Physikalische Form
Lösung, filtriert durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 10 bis 100 U/mL (0,1 1 ng/mL)
10 bis 100 U/mL (0,1 bis 1 ng/mL)
Für die Herstellung von B-Zell-Hybridomen wird eine Konzentration von 100 U/mL (1 ng/mL) empfohlen
Arbeitslösung: Die konzentrierte IL-6-Lösung (200.000 U/mL) wird mit PBS oder Kulturmedium mit 1 mg/mL BSA [oder HSA (Humanserumalbumin)] oder 1 bis 10 % Serum verdünnt.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Die Lösung bei -15 bis -25 °C in Aliquoten lagern.
Hinweis: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Rekonstituierung
Die konzentrierte IL-6-Lösung (200.000 U/mL) wird mit PBS oder Kulturmedium mit 1 mg/mL BSA [oder HSA (Humanserumalbumin)] oder 1 bis 10 % Serum verdünnt.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Aktivität/EC50: >1 x 108 U/mg, <0,01 ng/mL (hIL-6, NIBSC, Interimsstandard, 88/514); es ist mindestens die gleiche spezifische Aktivität (EC50) im Vergleich zum angegebenen Standard gewährleistet.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Gordon et al.
Immunology today, 8(11), 339-344 (1987-01-01)
The need to activate B lymphocytes on antigen challenge is tempered by the requirement that the response is terminated when the challenge has been negotiated. Regulation is probably mediated via the interaction of soluble factors with surface receptors. Here, John
K Ikebuchi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(24), 9035-9039 (1987-12-01)
Interleukin-6 (IL-6, also known as B-cell stimulatory factor 2/interferon beta 2) was previously shown to support the proliferation of granulocyte/macrophage progenitors and indirectly support the formation of multilineage and blast cell colonies in cultures of spleen cells from normal mice.
R Bazin et al.
Journal of immunological methods, 116(2), 245-249 (1989-01-17)
The addition of macrophage feeder cells or conditioned medium has been shown to increase the yield of murine hybridomas obtained after the fusion of myeloma cells and activated B lymphocytes. It has been shown recently that the conditioned medium contains
B cell growth and differentiation factors.
K Brooks et al.
Methods in enzymology, 116, 372-379 (1985-01-01)
Y Naitoh et al.
Biochemical and biophysical research communications, 155(3), 1459-1463 (1988-09-30)
In order to assess the effect of interleukin-6 on the hypothalamo-pituitary-adrenal axis, we administered recombinant human interleukin-6 to conscious, freely-moving rats. The intravenous injection of interleukin-6 significantly increased the plasma level of adrenocorticotropic hormone 30 min after the injection in