Merck
RES5063G-A7
SAFC
L-Glutaminsäure, Mononatriumsalz, geringer Endotoxin-Gehalt
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
L-Glutaminsäure Mononatriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.11
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin and microbial, tested
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES String
[Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
InChIKey
LPUQAYUQRXPFSQ-DFWYDOINSA-M
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Anwendung
L-Glutaminsäure ist eine nicht-essenzielle Aminosäure. Sie wird als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Verpackung
Das Produkt ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:
RES5063G-A701X: 100 g
RES5063G-A702X: 1 kg
RES5063G-A704X: 10 kg
RES5063G-A705X: 25 kg
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)