If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 46,50 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,10 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,60 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
SMILES string
[NaH].NC(CCC(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
InChI key
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
General description
Application
- als chemischer Modulator für Gewebeschnittkulturen aus dem Hippocampus von Ratten zum Untersuchen der Mikrogliabewegung nach der Streudepolarisierung (SD) vor Eintreten von Migräne
- als Zusatz zu Neurobasal-Medium für das Wachstum von embryonalen Neuronen trächtiger Ratten
- als Komponente von GYE (Glucose Yeast Extract, Glucose-Hefeextrakt) in Form eines festen Mediums für das Wachstum der folgenden vier Stämme des phytopathogenen Xylella fastidiosa: CVC-Klon 9a5c, Temecula (Pierce′sche Krankheit), Jab1 (Blattbräune bei Kaffeeblättern) und das Isolat 6747 (Blattstreifigkeit bei Pflaumenblättern), die zu Erkrankungen bei wichtigen Kulturpflanzen führen
- als Komponente der Stammlösung für die Äquilibrierung von intrazellulärem und extrazellulärem [H+] in Segmentalnerven des Ventralganglions von Drosophila-Larven
- als Zusatz zum RPMI (Roswell Park Memorial Institute)-Medium 1640 zur Erhaltung von K562-Zellkulturen, die zweimal wöchentlich passiert werden
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC), powder | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99% | description ≥99% (HPLC), powder | description ≥99% (HPLC) |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Gene Information human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907) | Gene Information - | Gene Information human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907) | Gene Information human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901) |
| color white to off-white | color white to off-white | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutaminsäure Mononatriumsalz Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How many H2O molecules contains one molecule of L-Glutamic acid monosodium salt hydrate (G1626)?
1 answer-
The exact water content for this product varies from lot to lot. The water content for each batch is determined by NMR analysis, and the result is reported in the lot-specific Certificate of Analysis as an area percentage.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf