Fortfahren mit
G2128
L-Glutaminsäure -hydrochlorid
≥99% (HPLC), kainate, NMDA, and quisqualate agonist
Synonym(e):
(S)-2-Amino-glutarsäure -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.59
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-315-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3565569
€ 38,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Glutaminsäure -hydrochlorid, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
General description
L-glutamate is the major excitatory neurotransmitter in mammalian central nervous system (CNS). It interacts with membrane bound glutamate receptors.
Application
L-Glutamic acid hydrochloride has been used as a nutrient additive to study the effect of increased dissolved inorganic nitrogen (DIN) on the uptake of dissolved organic nitrogen (DON) and dissolved organic carbon (DOC), in a nitrogen-limited headwater forest stream.
Biochem/physiol Actions
L-glutamate plays key roles in development, learning, memory, plasticity and cognition. It plays crucial role in the pathogenesis of neuropathological diseases such as epilepsy, schizophrenia, stroke, ischemia, ALS (amyotrophic lateral sclerosis), Huntington′s disease and Parkinson′s disease. Glutamate is also responsible for the activation of long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD). Induction of glutamate receptors plays a key role in the pathophysiology of migraine.
Agonist at kainate, NMDA, and quisqualate receptors; an excitatory amino acid neurotransmitter.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1626G1501G1149
description
≥99% (HPLC)
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥99% (HPLC), powder
description
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutaminsäure -hydrochlorid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)