Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
JP, Ph. Eur., USP, suitable for SM 5210
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
99.0-100.5% dry basis (alkalimetric)
form
solid
potency
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
solubility
11.1 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
bulk density
460 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 ppm, sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤200 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| agency JP, USP, Ph. Eur., suitable for SM 5210 | agency - | agency - | agency traceable to Ph. Eur. G0355000, traceable to USP 1294976 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| assay 99.0-100.5% dry basis (alkalimetric) | assay ≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay - | assay - |
| density 1.54 g/cm3 at 20 °C | density 1.54 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line TraceCERT® | product line - |
| solubility 11.1 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutaminsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 695386-25G | 04061832107424 |
| 695386-5G | 04061832102351 |
| 1017911003 | 04054839392139 |
| 1017911000 | 04022536982021 |
| 1017919010 | 04022536982038 |