Fortfahren mit
S5814
Stopp-Reagens für TMB-Substrat
chromogenic, powder
Synonym(e):
TMB liquid substrate system stop reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,80
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
€ 44,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Stopp-Reagens für TMB-Substrat, powder, ELISA, 450 nm
Quality Segment
form
powder
storage temp.
room temp
General description
Das Stopp-Reagenz für TMB-Substrat wird zur Unterbrechung der TMB-Substratreaktion bei ELISA-Verfahren verwendet und ändert die Extinktion von blau (620 nm) zu gelb (450 nm).
Application
Stopp-Reagens für TMB-Substrat wird wie folgt verwendet:
  • bei der In-vitro-Herstellung und Analyse von neutrophilen extrazellulären Fallen (NET)
  • in Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) mit direkter Bindung
  • für Inteferenzassays
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9455S5689T0440
description
powder, ELISA, 450 nm
description
-
description
solid, ELISA, 650 nm
description
peroxidase substrate
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
solution
form
solid
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stopp-Reagens für TMB-Substrat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-16-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. With what solution to reconstitute the powder?
    1 answer
    1. Add 100mL of distilled or deionized water to the product. Allow about 5 minutes for the powder to dissolve.