Fortfahren mit
G6649
Genistein
≥98% (HPLC), powder, tyrosine protein kinase inhibitor
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxy-isoflavon, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-174-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
263823
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 55,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Genistein, synthetic, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to yellow
mp
297.0-298.0 °C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI key
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
General description
Genistein ist ein Isoflavon, das in der Pflanzengattung der Hülsenfrüchtler (Leguminosae) vorkommt. Es besitzt strukturelle Ähnlichkeit mit Östrogen (Estradiol-17β).
Application
Genistein hat folgende Anwendungen:
  • als Testbestandteil zur Nutzung seiner Östrogenaktivität
  • als Östrogenligand für die Durchführung identischer Reportergen-Aktivierungsassays sowie zur Untersuchung der Bindung von Genistein an hERβ
  • als Endozytosehemmer zur Untersuchung des möglichen Einflusses von mittels Endozytose aufgenommenem AGE-BSA (Advanced Glycation Endprodukt - bovines Serumalbumin) auf Lysosomen
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of tyrosine protein kinase; competitive inhibitor of ATP in other protein kinase reactions. Antiangiogenic agent, down-regulates the transcription of genes involved in controlling angiogenesis.
Genistein ist essenziell für die Interaktion von Pflanzen und Mikroorganismen. Es besitzt eine natürliche chemische Schutzwirkung und trägt dazu bei, Tumorprogression und Herzerkrankungen zu verhindern. Funktionell hat Genistein dieselbe Wirkung wie Östrogen. Es wird bei der Evaluierung von Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Lebensmitteln verwendet. Genistein hat antimikrobielle Wirkung und kann als Phytoalexin und Phytoantizipin dienen.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung in der Kinase-Phosphatase-Biologie. Weitere Produkte für die Kinase-Phosphatase-Biologie finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung ist im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ auf den Seiten Chloride Channels und Met aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Preparation Note
Genistein ist in DMSO und Ethanol löslich. Es ist auch in Chloroform:Methanol (1:1 (Vol.:Vol.), 10 mg/ml) löslich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G677692136PHL89199
Genistein analytical standard
Supelco
92136
Genistein
Genistein phyproof® Reference Substance
PHL89199
Genistein
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
~98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
color
off-white to yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Genistein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. WHAT IS THE SOLUBILITY, PKA, LOGP, MOLECULAR WEIGHT AND MAXIMUM ABSORPTION OF G6649 genistein?
    1 answer
    1. As mentioned on the Product Detail Page, this product is soluble in DMSO and ethanol. Genistein is also soluble in chlorform:methanol (1:1 (v:v), 10 mg/ml). The molecular weight of Genistein is 270.24 mol/L.
      According to DRUGBANK Online https://go.drugbank.com/drugs/DB01645
      logP = 3.04 (ALOGPS)
      logP = 3.08 (Chemaxon)
      pKA (acidic) = 6.55
      pKa (basic) = -5.3
      The maximum absorbance is determined on the lot specific Certificate of Analysis, please see the link below for a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/G6/G6649/G6649-BULK________WXBD2501V_.pdf