Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution (ready-to-use)
usage
sufficient for 1,500-3,000 assays (ELISA)
packaging
pkg of 3 × 100 mL
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
ABTS™-Lösung ist ein gebrauchsfertiges Substrat für Peroxidase-gesteuerte Indikatorreaktionen. Sie enthält 2,2-Azino-di-[3-ethylbenzthiazolinsulfonat (6)] und H2O2 in Glycin/Zitronensäure-Puffer und ist in einer schwach grünen Farbe erhältlich.
Biochem/physiol Actions
2,2′-Azino-di-(3-ethylbenzthiazolinsulfonsäure) oder ABTS™ agiert während des Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) als Substrat für HRP(Meerrettichperoxidase)-Konjugat. Es ist das empfindlichste und stabilste Substrat, verglichen mit drei anderen Substraten: 5-Aminosalizylsäure (5AS), o-Phenylendiamin (OPD), o-Tolidin (OT). Es erzeugt außerdem die besten visuellen Ergebnisse, da es eine blaugrüne Farbe erzeugt. ELISA mit ABTS™ ist ein hochsensibles, spezifisches und reproduzierbares Verfahren. Diese Lösung ist ein ausgezeichnetes Substrat für Enzym-Immunassays mit Meerrettichperoxidase als Markerenzym.
Physical form
Reaktionsprodukt:
Farbe: Grün
Evaluierung: photometrisch (405 nm)
Farbe: Grün
Evaluierung: photometrisch (405 nm)
Analysis Note
Absorption: Die ABTS-Absorptionsspektrumreferenz muss immer gemessen werden und wird durch ein Spektrum bestimmt. Die Referenzwellenlänge von 490 nm oder höher sollte aufgrund einer nicht messbaren Absorption gewählt werden. Die Referenzabsorption wird in der Regel automatisch vom Plattenlesegerät abgezogen (Hintergrund).
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
ABTS is a trademark of Roche
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?