11112589001
Roche
Blockierungs-Reagens
For ELISA
Synonym(e):
Blockierungsreagens
Allgemeine Beschreibung
Blockierungs-Reagens, das zur Blockierung von nichtspezifischen Bindungsstellen in ELISA-Verfahren eingesetzt wird.
Anwendung
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in Diagnoseverfahren.
Blockierungs-Reagens, das in Folgendem als Blockierungs-Reagens verwendet wird:
Blockierungs-Reagens, das in Folgendem als Blockierungs-Reagens verwendet wird:
- ELISA
- Immunfluoreszenz
- In-situ-Hybridisierung
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Autoklavierte Stammlösung kann von einigen Tagen bis zu einer Woche aufbewahrt werden, entweder ungeöffnet bei 15 °C bis 25 °C oder nach dem Öffnen bei 2 bis 8 °C. Alternativ kann die Stammlösung in Aliquoten bis zu 6 Monate bei -15 bis -15 °C gelagert werden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
New biotechnology, 66, 46-52 (2021-10-11)
Highly accurate serological tests are key to assessing the prevalence of SARS-CoV-2 antibodies and the level of immunity in the population. This is important to predict the current and future status of the pandemic. With the recent emergence of new
BMC developmental biology, 9, 45-45 (2009-07-30)
The transcription factor Yin Yang 2 (YY2) shares a structural and functional highly homologue DNA-binding domain with the ubiquitously expressed YY1 protein, which has been implicated in regulating fundamental biological processes. However, the biological relevance of YY2 has not been
mAbs, 6(4), 968-977 (2014-05-30)
Humanized tumor mice (HTM) were generated by the co-transplantation of human hematopoietic stem cells and human breast cancer cells overexpressing HER2 into neonatal NOD-scid IL2Rγ(null) (NSG) mice. These mice are characterized by the development of a human immune system in
International journal of molecular sciences, 21(23) (2020-12-03)
Bovine immunoglobulin G (bIgG) was previously shown to enhance innate immune responses to toll-like receptor (TLR) stimulation, via induction of trained immunity. In this study, we investigated whether minimally processed dairy streams with high levels of whey proteins as potential
PloS one, 8(12), e82110-e82110 (2013-12-11)
During B cell activation, the DNA lesions that initiate somatic hypermutation and class switch recombination are introduced by activation-induced cytidine deaminase (AID). AID is a highly mutagenic protein that is maintained in the cytoplasm at steady state, however AID is