Fortfahren mit
556746
RNase A, proteasefrei, hochrein, Rinderpankreas
For selective degradation of RNA
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
RNase A, proteasefrei, hochrein, Rinderpankreas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
50 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 612,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Specific activity:
81-99 units/mg material
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
€ 181,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8202
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
specific activity
81-99 units/mg material
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
water: 2 mg/mL
foreign activity
Protease, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Ribonuklease A, proteasefrei, ist eine chromatographisch aufgereinigte pyrimidinspezifische Endoribonuklease, die auf einzelsträngige RNA wirkt
Ribonuklease A, proteasefrei, ist eine
chromatographisch aufgereinigte pyrimidinspezifische
Endoribonuklease,die auf einzelsträngige
RNA wirkt.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Kann Spuren von DNase I enthalten, durch durch 15 Minuten langes Kochen in 50 mM Kaliumacetat, pH 5,5, inaktiviert werden kann.
Other Notes
Eine Einheit ist die Menge an Enzym, die die Hydrolyse von RNA katalysiert, um eine Geschwindigkeitskonstante erster Ordnung gleich 1 bei 25 °;C und pH 5,0 zu erhalten.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R5000R4642R5125
description
For selective degradation of RNA
description
Type II-A, ≥60% (SDS-PAGE), >= 60 Kunitz units/mg protein
description
(Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0)
description
Type III-A, ≥85% RNase A basis (SDS-PAGE), 85-140 Kunitz units/mg protein
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥85% RNase A basis (SDS-PAGE)
specific activity
81-99 units/mg material
specific activity
>= 60 Kunitz units/mg protein
specific activity
-
specific activity
85-140 Kunitz units/mg protein
form
lyophilized solid
form
solid
form
(Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
water: 2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the effectiveness of RNAseA when used with a buffer containing 500mM NaCl?
    1 answer
    1. Our laboratory has not specifically studied the impact of high salt, such as 500 mM NaCl, on the activity of RNAseA. However, Park and Raines (2003) have investigated the activity of RNAseA under high salt concentration, up to 1 M NaCl. The results available in the publication titled "Catalysis by ribonuclease A is limited by the rate of substrate association" may serve as a useful reference. The study is available in Biochemistry, 2003 Apr 1;42(12):3509-18. From the study, it is noted that "the pKa values at 1.0 M NaCl are expected to be higher by 0.4-0.5 unit than the pKa values determined at 0.142 M NaCl."