Fortfahren mit
R7884
Ribonuklease B aus Rinderpankreas
BioReagent, ≥50 Kunitz units/mg protein, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
RNase B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,10
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 679,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-646-6
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥50 Kunitz units/mg protein
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine pancreas
Concentration:
≥60%
€ 51,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
powder
specific activity
≥50 Kunitz units/mg protein
concentration
≥60%
technique(s)
cell based assay: suitable
input
general use sample(s)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
cell analysis
foreign activity
protease ≤0.001 units/mg solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ribonuklease B aus Rinderpankreas wurde im RNA-Verdau bei der Zellzyklusanalyse verwendet.
Biochem/physiol Actions
Native RNase BS, die durch den Subtilisin-Verdau von nativer RNase B, bestehend aus den Aminosäureresten 21 - 124 von RNase B, generiert wird, weist Sensitivität gegenüber dem PNGase F-Verdau auf. Intramolekulare N-Glycane der RNase B aus Rinderpankreas haben eine Chaperon-ähnliche Funktion. RNase B ist nachweislich weitaus schneller als RNase A, und RNase A neigt zur Aggregation während der Regeneration. Die stimulierende Wirkung von Asn-gebundenen Oligosacchariden (der prädominanten Zuckerkette der RNase B entsprechend) zeigt, dass die N-Glycane der RNase B die Transformation von voluminösen Zwischenprodukten in gefaltete, kompakte Spezies ermöglicht.
Packaging
Packungsgröße ist abhängig vom Proteingehalt
Preparation Note
Durch Affinitätschromatographie aufgereinigt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R5500R5000R6513
description
BioReagent, ≥50 Kunitz units/mg protein, ≥80% (SDS-PAGE)
description
Type XII-A, ≥90% (SDS-PAGE), 75-125 Kunitz units/mg protein
description
Type II-A, ≥60% (SDS-PAGE), >= 60 Kunitz units/mg protein
description
Molecular Biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
specific activity
≥50 Kunitz units/mg protein
specific activity
75-125 Kunitz units/mg protein
specific activity
>= 60 Kunitz units/mg protein
specific activity
≥70 Kunitz units/mg protein
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
-
concentration
≥60%
concentration
-
concentration
≥60% (SDS-PAGE)
concentration
-
application(s)
cell analysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the difference between RNase B, Ribonuclease B from bovine pancreas, Product R7884, and RNase A?
    1 answer
    1. The amino acid sequence for the two enzymes is the same. The difference between them is that RNase B is a glycoprotein and contains 6 mannose residues and 2 residues of N-acetylglucosamine.
      Helpful?
  2. How should Ribonuclease B from bovine pancreas, Product R7884, be reconstituted?
    1 answer
    1. This product may be reconstituted directly in water at a concentration of 1 mg/mL.
      Helpful?
  3. What is the extinction coefficient of Ribonuclease B from bovine pancreas (RNase B), Product R7884?
    1 answer
    1. The E1% for this enzyme is 8.0 when measured at 280 nm.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.