Fortfahren mit
RNASEA-RO
Roche
RNase A
from bovine pancreas
Synonym(e):
RNase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
50 U/mg (+25°C, RNA as substrate)
Biological source:
bovine pancreas
€ 72,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
form
dry powder
specific activity
50 U/mg (+25°C, RNA as substrate)
mol wt
Mr = 13,700
packaging
pkg of 100 mg (10109169001), pkg of 25 mg (10109142001)
manufacturer/tradename
Roche
parameter
65 °C optimum reaction temp.
technique(s)
flow cytometry: suitable
optimum pH
7.0-7.5
storage temp.
2-8°C
General description
RNase A aus dem Pankreas des Rindes gehört zur Superfamilie der RNase A-Proteine. Sie ist eines der meistcharakterisierten Proteine und ein nierenförmiges basisches Protein. Dieses Protein besteht aus 124 Aminosäuren. In ihrer nativen Form liegt RNase A als Homodimer vor.
Application
  • Zu Analysezwecken
  • Isolation von DNA (zu diesem Zweck sollte RNase A abgekocht werden)
  • Für die Zellzyklusanalyse mittels Durchflusszytometrie und Propidiumiodid(PI)-Färbung
Biochem/physiol Actions
RNase A katalysiert die Transphosphorylierung und Zersetzung von RNA. Sie wurde als erstes DNA-denaturierendes Protein identifiziert. Dieses Enzym bindet an mehreren Bindungsstellen der einzelsträngigen RNA-Polynukleotidkette (ssRNA) und zersetzt diese dann. Mit ssDNA interagiert es auf ähnliche Weise, worauf seine Fähigkeit zur „DNA-Aufwindung“ zurückgeht. Durch Tandemisierung erzeugte RNase A-Dimer zeigen Toxizität gegenüber Krebszellen.
Preparation Note
RNase A kann bei einer Konzentration von 1 bis 10 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 7,5, 15 mM NaCl aufgelöst und 15 Minuten lang auf 100 °C erhitzt werden, um kontaminierende DNasen zu inaktivieren. Die Lösung wird anschließend langsam auf Raumtemperatur abgekühlt und in Aliquote dispensiert. Roche empfiehlt eine Lagerung bei -15 bis -25 °C.
Other Notes
Eine Einheit ist die Enzymaktivität, die unter Assaybedingungen innerhalb von 1 Minute die Extinktion von A0 auf A1 verringert. A0 bis A1 entspricht der Gesamtumwandlung, wobei A1 die endgültige Extinktion darstellt.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)