Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N6O · 2H2O
Molekulargewicht:
344.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Eine zellpermeable Pyrazolopyrimidin-Verbindung, die als potenter, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor gegen mTORC1 &; mTORC2 wirkt (IC50 = 30 &; 58 nM, jeweils mit 100 µ;M ATP). PP242 hemmt PKCα;, p110γ; und JAK2 mit 6-, 13- und 14-fach geringerer Potenz und zeigt bei einer Konzentration von 1 µ;M eine stark reduzierte oder gar keine Aktivität gegenüber einer Gruppe von 216 anderen Kinasen (maximale Hemmung von 68 % bzw. 77 % bei 10 bzw. 100 µ;M ATP beobachtet). PP242 hemmt die insulin-stimulierten Phosphorylierungen von zellulären Proteinen sowohl in vitro in Kulturen (2,5 µ;M) als auch in vivo bei Mäusen (20 mg/kg intraperitoneal) in einer Weise, die sich deutlich von derjenigen unterscheidet, die bei SIN1-/--Zellen mit Knockout der mTORC2-Funktion oder bei Kulturen, die mit Rapamycin (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-553210&;#124;[/islink]">;553210<;/A>;, <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-553211&;#124;[/islink]">;553211<;/A>;, <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-553212&;#124;[/islink]">;553212<;/A>;) behandelt wurden, das nur auf mTORC1, jedoch nicht auf mTORC2 abzielt, zu beobachten ist. Die Blockierung der T36/T45/S65-Phosphorylierung von 4EBP1 durch PP242 bei Insulinstimulation in primären MEFs korreliert gut mit einer verstärkten Assoziation von 4EBP1 mit dem cap-bindenden Protein eIF4E, was zu einer selektiven Hemmung der cap-abhängigen Proteintranslation, jedoch nicht der cap-unabhängigen Proteintranslation führt.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Feldman, M.E., et al. 2009. PLoS Biology7, 391.
Apsel, B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 691.
Apsel, B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 691.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c