Fortfahren mit
P0899
Poly-D-Lysin -hydrobromid
suitable for cell culture, Mol wt 70,000-150,000
Poly-D-lysine hydrobromide
Synonym(e):
D-Lysine homopolymer hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.540,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 51,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-D-Lysin -hydrobromid, mol wt 70,000-150,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
70,000-150,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
functional group
amide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly-D-Lysin-Hydrobromid (PDLHB) ist eine wasserlösliche, positiv geladene Polyaminsäure, die in verschiedenen Bereichen der Biologie und Biomedizin eingesetzt wird. PDLHB wird häufig zur Förderung der Zelladhäsion auf Oberflächen verwendet, was für Zellkulturen, Mikroskopie und neurowissenschaftliche Forschung von entscheidender Bedeutung ist. PDLHB wird auch in den Forschungsbereichen Gewebetechnik und Arzneimittelabgabe verwendet. Die Hauptfunktion von Poly-D-Lysin besteht darin, eine robuste Zelladhäsion auf Oberflächen zu ermöglichen und seine positive Ladung zu nutzen, um Zellen anzuziehen und zu verankern, indem es negativ geladene Proteine und Moleküle an die Zelloberflächen bindet. Diese Eigenschaft ist besonders nützlich bei der Beschichtung von Zellkulturschalen und -platten, wo es sich als unverzichtbar erwiesen hat, um eine zuverlässige Zelladhäsion zu gewährleisten, insbesondere bei anspruchsvollen Zelltypen wie Primärzellen und spezifischen Krebszellen. In der Mikroskopie und in der Neurowissenschaft rücken PDLHB-beschichtete Substrate in den Vordergrund, indem sie die nahtlose Anhaftung von Zellen, Geweben und Neuronen an Objektträgern und Kulturschalen ermöglichen. Dies fördert die sorgfältige Beobachtung und Untersuchung dieser wichtigen biologischen Komponenten und macht PDLHB zu einer unverzichtbaren Ressource für eingehende Untersuchungen. Darüber hinaus erweitert PDLHB seinen Nutzen auf die Gewebetechnik, indem es die Schaffung von Gerüsten zum Zellwachstum unterstützt. Diese PDLHB-beschichteten Gerüste bilden das natürliche Zellmilieu genau nach und fördern so eine effektive Heilung und Regeneration. Im Bereich der Arzneimittelabgabe spielt PDLHB eine entscheidende Rolle, da es als Schutzschild für verkapselte Arzneimittel fungiert und sie präzise zu bestimmten Zellen und Geweben führt. Dieses vielseitige und biokompatible Polymer ist ein unschätzbarer Gewinn, der die Standards der Zellkultur und biochemischen Forschung+R8 im Bereich Biologie und Biomedizin verbessert.
Application
Poly-D-Lysin Hydrobromid wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • In Tierzellkulturen[1]
  • In kortikalen Neuronenkulturen von Ratten[2]
  • Für Zellkultur- und siRNA-Behandlung[3]
  • In primären Zellkulturen und neuronalen Netzwerkmodellen von Erwachsenen[4]
  • In kortikalen Astrozytenkulturen[5]
  • Für die Immunfluoreszenzfärbung (HDF-Zellen auf Platten mit Poly-D-Lysin (P0899, Sigma-Aldrich) beschichteten Glasdeckgläsern)[6]
  • NPC-Gewinnungs- und Kulturbedingungen[7]
Poly-D-Lysin-Polymere können zur Vorbereitung von Oberflächen für die Zellhaftung verwendet werden. Die D-Lysin-Polymere können auch mit Zellen verwendet werden, die Poly-L-Lysin-Polymere aufschließen und eine übermäßige Aufnahme von L-Lysin verursachen.
Dieses Produkt wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen, wenn 0,5–1,0 ml einer 0,1 mg/ml Lösung zur Beschichtung von 25 cm2 verwendet werden. Produktausführungen mit niedrigerer Molekülmasse sind weniger viskos, Ausführungen mit einer höheren Molekülmasse bieten jedoch mehr Bindungsstellen pro Molekül.
Biochem/physiol Actions
Poly-D-Lysin(PDL)-Hydrobromid ist ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen und erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten, indem es die elektrostatische Wechselwirkung zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt. Nach der Absorption an die Kulturoberfläche erhöht Poly-D-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Zellbindungsstellen.
Features and Benefits
  • Geeignet für Zellkulturen und die biochemische Forschung
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für mehrere Forschungsanwendungen
Analysis Note
Dieses Produkt hat ein Molekulargewicht von 70.000 - 150.000. Zur Entfernung der HBr lösen Sie das Produkt in einem neutralen Puffer und dialysieren es, um die Salze zu entfernen. Um dieses Produkt als Bindungsfaktor zu verwenden, geben Sie 50 ml steriles Wasser für Gewebekulturen zu 5 mg Polylysin und beschichten die Oberfläche unter aseptischen Bedingungen mit 1 ml Lösung pro 25 cm2. Nach 5 Minuten entfernen Sie die Lösung durch Aspiration und spülen die Oberfläche gründlich ab. Lassen Sie die Oberfläche zwei Stunden trocknen, bevor Sie Zellen und Medium aufbringen.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Poly-D-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-D-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der β-Struktur vorliegen, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Einheiten beeinträchtigt.
Disclaimer
Sterile Lösungen sind bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C bis zu 2 Jahre haltbar. Sie sollten bei -20 °C aufbewahrt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1149P7886P0296
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder or solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white to faint yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-Lysin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review