Merck
P7405
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt >300,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Synonym(e):
PDL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic (chemical)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.016—0.032 mmol lysine
Mol wt:
>300,000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-D-Lysin -hydrobromid, mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic (chemical)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioReagent, BioXtra
form
lyophilized powder
mol wt
>300,000
packaging
pkg of 5 mg
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly-D-Lysin(PDL)-Hydrobromid ist ein kationisches Polymer bestehend aus Lysin-Resten mit einem zugehörigen Hydrobromid-Molekül pro Lysineinheit. Das Hydrobromid-Molekül führt zu einer charakteristischen Eigenschaft der Poly-D-Lysin-Struktur, wodurch das Poly-D-Lysin eine kristalline Form annehmen und in wässrigen Lösungen löslich werden kann.
Application
Anwendungsgebiete von Poly-D-Lysin-Hydrobromid:
  • Bei der Vorbereitung der Deckgläser für die Zellanhaftung
  • Bei der Beschichtung von Schalen mit Glasboden für die Live-Zellbildgebung kortikaler neuronaler Primärzellen
  • Bei der Beschichtung von 24-Well-Platten für die Isolierung primärer Astrozyten, um die Auswirkungen von Melanom-Exosomen auf die Neuprogrammierung von Stromazellen innerhalb der Mikroumgebung von Metastasen zu untersuchen
  • Bei der Beschichtung von Objektträgern mit 16 Well-Kammern zur Untersuchung der Auswirkungen der maternalen Immunaktivierung auf Verhaltensstörungen und Veränderungen der Zytokin- und synaptischen Proteinexpression im Kleinhirn
Poly-D-Lysin-Polymere können zur Vorbereitung von Oberflächen für die Zellhaftung verwendet werden. Die D-Lysin-Polymere können auch mit Zellen verwendet werden, die Poly-L-Lysin-Polymere aufschließen und eine übermäßige Aufnahme von L-Lysin verursachen.
Dieses Produkt wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen, wenn 0,5–1,0 ml einer 0,1 mg/ml Lösung zur Beschichtung von 25 cm2 verwendet werden. Produktausführungen mit niedrigerer Molekülmasse sind weniger viskos, Ausführungen mit einer höheren Molekülmasse bieten jedoch mehr Bindungsstellen pro Molekül.
Biochem/physiol Actions
Poly-D-Lysin(PDL)-Hydrobromid ist ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen und erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten, indem es die elektrostatische Wechselwirkung zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt. PDL erhöht die Anzahl der positiv geladenen Zellbindungsstellen nach der Absorption auf der Kulturoberfläche. Die PDL-Beschichtung fördert die Anhaftung von Zellen, die normalerweise in Suspension wachsen, an feste Oberflächen.
Poly-D-Lysin(PDL)-Hydrobromid ist ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen und erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten, indem es die elektrostatische Wechselwirkung zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt. Nach der Absorption an die Kulturoberfläche erhöht Poly-D-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Zellbindungsstellen.
Analysis Note
Dieses Produkt hat eine Molekülmasse von >300.000 und ist zellkulturgetestet und gammabestrahlt. Lösen Sie zur Entfernung von HBr das Produkt in einem neutralen Puffer und dyalisieren Sie es, um die Salze zu entfernen. Um dieses Produkt als Bindungsfaktor zu verwenden, geben Sie 50 mL steriles Wasser für Gewebekulturen zu 5 mg Polylysin und beschichten Sie die Oberfläche unter aseptischen Bedingungen mit 1 mL Lösung pro 25 cm2. Entfernen Sie die Lösung nach 5 Minuten durch Aspiration und spülen Sie die Oberfläche gründlich ab. Lassen Sie die Oberfläche zwei Stunden trocknen, bevor Sie Zellen und Medium aufbringen.
Other Notes
Poly-D-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-D-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der β-Struktur vorliegen, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Einheiten beeinträchtigt.
Disclaimer
Sterile Lösungen sind bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C bis zu 2 Jahre haltbar. Sie sollten bei -20 °C aufbewahrt werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-Lysin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)