Fortfahren mit
P0425
Poly-Prep-Objektträger
poly-L-lysine coated glass slides
Synonym(e):
Poly-L-Lysin-beschichtete Glasobjektträger
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
72 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Poly-Prep-Objektträger bestehen aus Glas und wurden für die Zelladhäsion entwickelt. Die Objektträger werden mit Poly-L-Lysin beschichtet, einem nichtspezifischen Bindungsfaktor für Zellen, der nützlich zum Fördern der Zelladhäsion auf festen Substraten ist. Poly-L-Lysin verbessert die Bindung zwischen der Zellmembran und der kultivierten Oberfläche.
Application
Poly-Prep-Objektträger werden wie folgt verwendet:
  • Zum Eindecken von Leber- und Lungenzellschnitten, die auf Poly-Prep-Objektträgern befestigt sind.
  • Für eine bessere Zelladhäsion in klinischen Flüssigproben von bronchoalveolärer Lavage.
  • Zur immunhistochemischen Bestimmung der pAkt-Expression (Alpha-Serin/Threonin-Proteinkinase).
  • In der Immunfluoreszenz-Bildgebung der Zellkerntranslokation des Nuklearfaktors κB(NFκB) in A549-Zellen.
  • Für die Untersuchung der Phospholipase C-zeta-Aktivität im Sperma.
  • Zum Vorbereiten von Coelomozytenausstrichen, die ferner einer Antikörperfärbung unterzogen werden.
Generell mit Poly-L-Lysin beschichtete Glasobjektträger für die Gewebeschnittadhäsion bei routinemäßigen histologischen Anwendungen. Nicht empfohlen für Zellkultur- oder Mikroarray-Anwendungen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS294875X25BR474702BR474701
description
poly-L-lysine coated glass slides
description
L × W 75 mm × 25 mm
description
cut edges, twin frosted end
description
cut edges
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
3-aminopropyltriethoxysilane, tissue section, tissue adhesive microscope slides, poly-l-lysine, histology
1/2 gross Corning microscope slides package, 75x25mm microscope slides for histology, Corning 2948 microscope slides, Corning frosted microscope slides 0.9-1.10mm thick, Corning microscope slide for laboratories, Corning microscope slides 75x25mm frosted one side, Corning microscope slides replacement CLS29483X1, frosted microscope slides for lab analysis, frosted microscope slides for specimen labeling, high-clarity microscope slides 75x25mm, inspected frosted microscope slides for accuracy, lab-grade frosted microscope slides 75x25mm, microscope slides with one frosted end 75x25mm, water-white glass microscope slides Corning
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Is this coated glass slide or coverslip? is it a coverslip with 12mm diameter?
    1 answer
    1. This product is a poly-L-lysine–coated glass microscope slide. The product dimensions are approximately 3 inches (~75 mm) in length by 1 inch (~25 mm) in width, with a thickness of approximately 1 mm.
      Helpful?
  2. The frosted side is the charged side?
    1 answer
    1. The frosted side (white side) is the the charged side.
      Helpful?
  3. Is it positively charged?
    1 answer
    1. The Poly Prep slides (P0425) are positively charged.
      Helpful?
  4. How many slides will be present?
    1 answer
    1. This product comes in a pack of 72 slides.
      Helpful?
  5. Would you recommend wiping the slides with ethanol before use? What alternatives can be used if not ethanol? I'm seeing some artifacts in microscopy which is not from the dyes or tissue.
    1 answer
    1. Assuming the Poly-Prep Slides are clean, it is doubtful that dipping the slides into ethanol or other solvents will decrease the artifact you are seeing. Poly-Prep slides have been noted to have blue fluorescence in the UV range. There are reference articles that mention blue fluorescence of L-Lysine in the UV range. The full PDF can be downloaded at the URL provided below. In house experience with the polymer matches that of the monomer.
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142522008666
      Helpful?
  6. What's size of the slides?
    1 answer
    1. These slides are rectangular with frosting at one edge.
      The dimensions are given as 3 inches (~75mm) x 1 inch (~25mm) with a thickness of 1mm.
      The coated area is approx 18 to 20 mm from one edge.
      Helpful?
  7. How can the side of the slide that is poly-L-lysine coated be differentiated?
    1 answer
    1. The coating is visible as white. Using a lead pencil to identify which side of the surface has been coated is suggested, as the lead will mark the coated side but not the uncoated glass.
      Helpful?
  8. How many slides comes into the package?
    1 answer
    1. There are 72 slides in each package of this item.