Fortfahren mit
P2611
Pektinase aus Aspergillus aculeatus
aqueous solution, ≥3,800 units/mL
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
Pectinex® Ultra SPL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥3,800 units/mL
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥3,800 units/mL
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Wir sind darauf bedacht, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ in Einklang stehen. Dieses Produkt wurde im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung für die Verwendung in der Celluloseethanolforschung verbessert. Weitere Informationen finden Sie im Artikel in Biofiles sowie unter Enzyme für die alternative Energieforschung
Application
Pektinase ist ein Enzym aus Aspergillus aculeatus, das bei der Herstellung von Pflanzenprotoplasten für den Zellwandverdau vor der Isolierung der Organellen eingesetzt wird. Es wurde zur partiellen Saccharifizierung von Zuckern genutzt. Pektinasen werden zur Untersuchung ihrer Rolle bei der Invasion von Pflanzengeweben durch Phytopathogene sowie für den Verderb von Produkten, für die Verarbeitung verschiedener Lebensmittel und für Anwendungen der Pflanzenbiotechnologie verwendet. Pektinase, Produkt P2611, wurde zur Behandlung von Tomatenpflanzen-Blattscheiben der jeweils fünften Blätter des Wildtyps und der sitiens-Mutante eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Pektinase ist ein aktives pektolytisches Enzympräparat, das von einem ausgewählten Stamm von Aspergillus aculeatus produziert wird und hauptsächlich Pektintranseliminase, Polygalacturonase und Pektinesterase sowie kleine Mengen an Hemicellulasen und Cellulasen enthält. Pektinase hydrolysiert Pektin, das ein Bestandteil der Zellwand ist. Es greift sowohl mit Methylgruppen verestertes Pektin als auch verseiftes Pektin an. Es ist eine Quelle für Pektinase-Aktivität, die auch Cellulase- und Hemicellulase-Aktivität enthält.
Other Notes
Legal Information
Ein Produkt der Novozyme Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3026H2125C2605
description
aqueous solution, ≥3,800 units/mL
description
lyophilized powder, ≥0.3 units/mg solid
description
powder, 0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate)
description
aqueous solution
specific activity
≥3,800 units/mL
specific activity
≥0.3 units/mg solid
specific activity
0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate)
specific activity
≥1000 units/g
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can you please provide the amount of enzyme per mL of the solution?
    1 answer
    1. The product has a minimum activity of 3,800 units per mL. The exact amount will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p2611#product-documentation#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the optimum pH and temperature for Pectinase from A. aculeatus (P2611) ?
    1 answer
    1. The standard activity of this product is determined by the measurement of the viscosity reduction at pH 3.5 and at 20°C.