Fortfahren mit
C2730
Cellulase aus Trichoderma reesei
greener alternative
aqueous solution, ≥700 units/g
Synonym(e):
Celluclast® 1,5 l
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-734-4
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥700 units/g
Biological source:
fungus (Trichoderma reesei)
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fungus (Trichoderma reesei)
Quality Segment
form
aqueous solution
specific activity
≥700 units/g
mol wt
68 kDa
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
density
1.10-1.30 g/mL
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung für die Anwendung in der Cellulose-Ethanol-Forschung verbessert. Weitere Informationen finden Sie im Artikel in Biofiles sowie unter Enzyme für die alternative Energieforschung.
Cellulase aus Trichoderma reesei entsteht durch die Submersfermentation eines ausgewählten Stamms des Pilzes Trichoderma reesei und katalysiert die Aufspaltung von Cellulose in Glucose, Cellobiose und höhere Glucosepolymere. Sie entspricht einer Molekülmasse von 68 kDa, der optimale pH-Wert liegt bei 6 und die optimale Temperatur bei 52 °C.
Application
Cellulase aus Trichoderma reesei wird verwendet:
  • Für die wässrige Extraktion von Öl aus Maiskeimen
  • Bei der enzymatischen Hydrolyse von Süßhirse-Bagasse (SSB)
  • Beim enzymatischen Verdau von Papiergittern
Cellulase von Sigma wurde für den Abbau von Cello-Oligosacchariden zu Glucose verwendet, um die biologische Abbaubarkeit von bioabsorbierbarer Bakteriencellulose (BBC) zu untersuchen.[1]
Biochem/physiol Actions
Cellulase bildet einen Komplex mit β-Glucosidase, um Cellobiose zu Glucosepolymer abzubauen. Der Ligningehalt in Stroh- und Furfuralresten behindert die Cellulaseproduktion.
Legal Information
Ein Produkt der Novozyme Corp.
Celluclast is a registered trademark of Novozymes Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0615C1794C2605
biological source
fungus (Trichoderma reesei)
biological source
-
biological source
fungus (Trichoderma sp.)
biological source
-
specific activity
≥700 units/g
specific activity
≥5,000 units/g solid
specific activity
3-10 units/mg solid
specific activity
≥1000 units/g
form
aqueous solution
form
powder
form
powder
form
solid
mol wt
68 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. What is the working pH and temperature, please?
    1 answer
    1. For cellulase (C2730) the optimal pH range is 4.5 - 6.0, and the optimal temperature range is 50 - 60°C, as shown in the graphic below.
      Helpful?
  2. Using Cellulases (C2730) and noticed a peak around 20–22 minutes in HPLC with a carbohydrate column. Could this product contain residual sugars (e.g. glucose, oligosaccharides) from the fermentation medium or added stabilizers like sugar alcohols?
    1 answer
    1. This product contains sorbitol, which is a sugar alcohol.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of the enzyme, or the average molecular weight of the enzymes in the cocktail?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, the molecular weight of this enzyme is approximately 68 kDa.
      Helpful?
  4. How many types of enzyne contian in Product C2730, cellulase?
    1 answer
    1. The types of enzymes contained in this product are proprietary.
      Helpful?
  5. What does the aqueous solution in which the cellulases are stored contain?
    1 answer
    1. While the specific formulation of this material is considered proprietary, this aqueous solution includes sodium chloride and potassium sorbate.
      Helpful?
  6. Is this product food grade and can be use for cellulosic part of a food material
    1 answer
    1. This product is not a food grade Cellulase from Trichoderma reesei.
      Helpful?
  7. What is the best buffer (including molarity & pH) for C2730 (cellulase)?
    1 answer
    1. The best buffer needed would depend on the application.
      Please see the link below to review the enzyme assay performed on the starting material for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/352/413/c8546enz.pdf
      It may also be helpful to review the following literature:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452014417300638#s0010
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096717608000396?via%3Dihub
      https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpi/60/6/60_322/_pdf
      Helpful?
  8. Is any nuclease activity tested for the Cellulase (C2730) ?
    1 answer
    1. Cellulase (C2730) has not been tested for nuclease activity. Currently, there is not a cellulase product that is tested for nuclease, protease, DNAse, or RNAse.
      Helpful?
  9. What is the protein concentration of Product C2730, Cellulase?
    1 answer
    1. The protein concentration for cellulase (C2730) is not determined.  The density of this cellulase solution is approximately 1.2 g/mL.
      Helpful?
  10. What is the unit definition for the activity of Product C2730, Cellulase?
    1 answer
    1. An EGU (Endoglucanase Unit) is measured relative to a Novozyme cellulase standard. The assay utilizes carboxymethyl cellulose (CMC) as the substrate and the assay is performed at 40°C. at pH 6.0.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  