Fortfahren mit
P4716
Pektinase aus Aspergillus niger
greener alternative
BioReagent, suitable for plant cell culture, aqueous glycerol solution, ≥5 units/mg protein (Lowry)
Synonym(e):
Poly-(1,4-α-D-galacturonid)glycanohydrolase, Polygalacturonase -Lösung aus Aspergillus niger
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,60
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
25000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 555,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-885-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥5 units/mg protein (Lowry)
Biological source:
Aspergillus niger
€ 61,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
product line
BioReagent
form
aqueous glycerol solution
specific activity
≥5 units/mg protein (Lowry)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
cell culture | plant: suitable
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung für die Anwendung in der Cellulose-Ethanol-Forschung verbessert. Weitere Informationen finden Sie im Artikel in Biofiles sowie unter Enzyme für die alternative Energieforschung
Application
Pektinase aus Aspergillus niger wird wie folgt verwendet:
  • zur Protoplastenfreisetzung
  • in der Protoplastenenzymmischung für den Enzymaufschluss
  • zum Durchführen einer teilweisen Saccharifizierung von Zuckern
  • zum Untersuchen ihrer Rolle bei der Invasion von Pflanzengewebe durch Phytopathogene, dem Verderb von Produkten sowie verschiedenen Lebensmittelverarbeitungs- und Pflanzenbiotechnologieanwendungen
Wird bei der Vorbereitung von Pflanzenprotoplasten für den Zellwandaufschluss vor der Isolation von Organellen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Pektolytisches Enzympräparat, das von einem ausgewählten Stamm von Aspergillus niger produziert wird und hauptsächlich Pektintranseliminase, Polygalacturonase und Pektinesterase sowie kleine Mengen von Hemicellulasen und Cellulasen enthält. Pektinasen hydrolysieren Pektin, eine Komponente der Zellwand. Sie greifen sowohl mit Methylgruppen verestertes Pektin als auch verseiftes Pektin an. Es ist eine Quelle für Pektinase-Aktivität, die auch Cellulase- und Hemicellulase-Aktivität enthält.Pektinase katalysiert die zufällige Hydrolyse von α-(1-4)-D-Galactosiduronverbindungen in Pektin und anderen Galacturonanen.
Physical form
Lösung in 40 % Glycerin
Other Notes
Eine Einheit setzt bei einem pH-Wert von 4,0 und 25 °C je min 1,0 μmol Galacturonsäure aus Polygalacturonsäure frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2611P3026H2125
biological source
Aspergillus niger
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (A. japonicus)
biological source
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
specific activity
≥5 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥3,800 units/mL
specific activity
≥0.3 units/mg solid
specific activity
0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate)
form
aqueous glycerol solution
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pektinase aus Aspergillus niger
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello! Is 25 degrees Celsius and pH 4.0 the optimal temperature and pH for the highest activity of this enzyme? or do I still need to check? Thanks!
    1 answer
    1. This product is tested at pH 4.0 at 25C. The optimum pH and temperature have not been determined. However, the publication available at the link below may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153499/#:~:text=The%20pectinase%20has%20an%20estimated,temperature%20of%2061%C2%B0C.