Fortfahren mit
G2N70
GenElute Miniprep-Kit für genomische Pflanzen-DNA
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
sufficient for 70 purifications
Synonym(e):
Gen Elute
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 347,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41105501
€ 347,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 70 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Das GenElute Aufreinigungs-Kit für genomische DNA von Pflanzen bietet eine einfache und praktische Möglichkeit, reine genomische DNA aus verschiedenen Pflanzenspezies zu isolieren. Dieses Kit kombiniert die Vorteile eines Systems auf Siliziumdioxidbasis mit einem Mikrospinformat und eliminiert die Notwendigkeit für teure Harze, RNase-Behandlung und gefährliche organische Verbindungen wie Phenol und Chloroform.
Pflanzengewebe wird durch mahlen in flüssigem Stickstoff auseinandergebrochen und DNA wird mit Detergens und Chaotrop freigesetzt. Proteine, Polysaccharide und Zelltrümmer werden mit einem 10-minütigem Präzipitationsverfahren, gefolgt von Zentrifugieren durch eine Filtrationssäule, die in dem Kit enthalten ist, entfernt. Die genomische DNA wird mittels einem Binden-Waschen-Eluieren-Verfahren mit Siliziumdioxid in Mikrozentrifugen-Spinsäulen weiter aufgereinigt.
Die aufgereinigte DNA ist für die sofortige Verwendung in Downstream-Anwendungen wie PCR, Restriktionsverdau, Klonen und Southern Blot bereit.
Das Miniprep-Kit für genomische DNA von Pflanzen bietet eine einfache und praktische Möglichkeit, reine DNA aus verschiedenen Pflanzenspezies zu isolieren. Das GenElute-Kit kombiniert die Vorteile eines Systems auf Siliziumdioxidbasis mit einem Mikrospinformat und eliminiert die Notwendigkeit für teure Harze, RNase-Behandlung und gefährliche organische Verbindungen wie Phenol und Chloroform.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Application
The purified genomic DNA is ready for immediate use in sensitive downstream applications such as:
  • PCR
  • restriction endonuclease digestion
  • cloning
  • Southern blots
GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit has been used:
  • in the purification of genomic DNA isolated from neem tissues
  • to extract genomic DNA from embryos
  • to isolate DNA from plant samples
Die aufgereinigte genomische DNA ist für die sofortige Verwendung in empfindlichen Downstream-Anwendungen bereit, z. B. in:
  • PCR
  • Restriktions-Endonukleaseverdau
  • Klonen
  • Southern Blot
Biochem/physiol Actions
Mehrere Mikroorganismen von DNA können aus bis zu 100 mg frischen Gewebes oder 10 mg gefriergetrockneten Materials in weniger als einer Stunde erhalten werden. Pflanzengewebe wird durch mahlen in flüssigem Stickstoff auseinandergebrochen und die DNA wird mit Detergens und Chaotrop freigesetzt. Proteine, Polysaccharide und Zelltrümmer werden mit einem 10-minütigem Präzipitationsverfahren, gefolgt von Zentrifugieren durch eine Filtrationssäule, die in dem Kit enthalten ist, entfernt. Die genomische DNA wird mittels einem Binden-Waschen-Eluieren-Verfahren mit Siliziumdioxid in Mikrozentrifugen-Spinsäulen weiter aufgereinigt. Die aufgereinigte DNA ist länger als 20 kb.
Features and Benefits
  • Ausgangsmaterial: Bis zu 100 mg Pflanzengewebe
  • Erwartete Ausbeute: Bis zu 20 μg
  • Elutionsvolumen: 100–200 μm
  • Erforderliche Zeit: < 40 Min.
  • RNase-Behandlung erforderlich: Nein
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G2N350G1N10G2N10
description
sufficient for 70 purifications
description
sufficient for 350 purifications
description
sufficient for 10 purifications
description
sufficient for 10 purifications
usage
sufficient for 70 purifications
usage
sufficient for 350 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
Greener Alternative Product
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
greener alternative product characteristics
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Still not finding the right product?
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Column Preparation Solution
    SDB
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)