Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 165,00 | |
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 283,00 € 240,55 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 534,00 |
Über diesen Artikel
€ 165,00
Produktname
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-Chlormethylketon, elastase inhibitor
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
159 °C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C22H35ClN4O7/c1-12(2)19(16(28)11-23)26-21(32)15-7-6-10-27(15)22(33)14(4)25-20(31)13(3)24-17(29)8-9-18(30)34-5/h12-15,19H,6-11H2,1-5H3,(H,24,29)(H,25,31)(H,26,32)/t13-,14-,15-,19-/m0/s1
InChI key
PJGDFLJMBAYGGC-XLPNERPQSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility ethanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 159 °C | mp - | mp - | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Verwandter Inhalt
Datasheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M0398-10MG | 04061833272671 |
| M0398-25MG | 04061833272688 |
| M0398-5MG | 04061833993118 |