Wichtige Dokumente
M0253
L-Mimosin aus Koa hoale seeds
≥98%
Synonym(e):
(S)-α-Amino-β-[1-(3-hydroxy-4-oxopyridine)]propionic acid, Leucenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
SMILES String
N[C@@H](CN1C=CC(=O)C(O)=C1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O4/c9-5(8(13)14)3-10-2-1-6(11)7(12)4-10/h1-2,4-5,12H,3,9H2,(H,13,14)/t5-/m0/s1
InChIKey
WZNJWVWKTVETCG-YFKPBYRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)