Wichtige Dokumente
487929-M
Millipore
Nocodazol
InSolution, ≥97%, 50 mM in DMSO, Inhibitor of mammalian cell mitosis via a highly aspecific antimicrotubular activity
Synonym(e):
InSolution Nocodazol, Methyl-(5-(2-Thienylcarbonyl)-1H-Benzimidazol-2-yl)-Carbamat, Methyl-5-(Thiophen-2-carbonyl)-1H-Benzo[d]imidazol-2-ylcarbamat, R17934
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
[s]1c(ccc1)C(=O)c2cc3nc([nH]c3cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
InChIKey
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Inhibitor der Mitose. Besitzt eine hochspezifische antimikrotubuläre Aktivität für Säugetierzellen in Kulturen. Fördert die Depolymerisation von Tubulin. Wirkt auch als hochaffiner Ligand für die mit Krebs in Zusammenhang stehenden Kinasen ABL, c-KIT, BRAF und MEK (Kd<;2 M). The solid form of this compound (Cat. No. <;A href="https://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-487928">;487928<;/A>;) ist ebenfalls erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Mikrotubuli
Sekundärziel
Bestimmte Kinasen
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 50-mM-Nocodazol-Lösung (10 mg/664 µ;l) (<;A href="http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-487928">;Katalog-Nr. 487928<;/A>;) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Aliquote sind bei -70 °;C bis zu 1 Jahr lang haltbar.
Sonstige Hinweise
Park, H., et al. 2012. Chem. Med. Chem.7, 53.
Bunz, F., et al. 1998. Science282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci.102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)