Merck
T1147
Sigma-Aldrich
apo-Transferrin human
apo-Transferrin human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Humanes Transferrin, Siderophilin
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form
powder
Mol-Gew.
76-81 kDa
Konzentration
~25 mM
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
HIV and HBsAg, source material tested negative
≤0.005% iron
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TF(7018)
Anwendung
Humanes Apotransferrin kann mit Eisen beladen oder zur Bindung von freiem Eisen im Medium verwendet werden. Es wird auch für den Transport von Eisen in Säugetierzellen verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Transferrin ist das wichtigste im Serum vorhandene Molekül für Eisenbindung und Zelltransport. In serumfreien Zellkultursystemen ist eine Form des Eisentransports erforderlich. Transferrin ist die bevorzugte Eisentransportform, da die Zellen das an Transferrin gebundene Eisen auf eine physiologisch sinnvolle Weise über die Transferrinrezeptoren auf der Zelloberfläche verarbeiten können. Humanes Apotransferrin ist ein Transferrin mit hoher Affinität, das für zahlreiche Zelltypen eingesetzt werden kann. Apotransferrin kann vor der Verwendung mit Eisen beladen oder direkt einem eisenhaltigen Medium zugegeben werden.
Sonstige Hinweise
Nicht-Häm-Eisen-Transportprotein.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giang D Nguyen et al.
PloS one, 9(5), e96858-e96858 (2014-05-08)
H1 linker histone proteins are essential for the structural and functional integrity of chromatin and for the fidelity of additional epigenetic modifications. Deletion of H1c, H1d and H1e in mice leads to embryonic lethality by mid-gestation with a broad spectrum
Giang D Nguyen et al.
PloS one, 8(8), e72698-e72698 (2013-08-24)
Huntington's disease (HD) is a neurodegenerative disease caused by abnormal polyglutamine expansion in the huntingtin protein (Htt). Although both Htt and the HD pathogenic mutation (mHtt) are implicated in early developmental events, their individual involvement has not been adequately explored.
Kamil Strzelak et al.
Analytica chimica acta, 995, 43-51 (2017-11-12)
The Multicommutated Flow Analysis (MCFA) system for the estimation of clinical iron parameters: Serum Iron (SI), Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC) and Total Iron Binding Capacity (TIBC) has been proposed. The developed MCFA system based on simple photometric detection of
Kathleen N O'Guin et al.
ASN neuro, 6(1), e00135-e00135 (2014-01-31)
The molecular requirements for human myelination are incompletely defined, and further study is needed to fully understand the cellular mechanisms involved during development and in demyelinating diseases. We have established a human co-culture model to study myelination. Our earlier observations
Agla J Fridriksdottir et al.
Nature communications, 6, 8786-8786 (2015-11-14)
Investigating the susceptibility of oestrogen receptor-positive (ER(pos)) normal human breast epithelial cells (HBECs) for clinical purposes or basic research awaits a proficient cell-based assay. Here we set out to identify markers for isolating ER(pos) cells and to expand what appear
Artikel
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is this product sterile and can be used directly in cell culture media or does it have to be filtered first?
    1 answer
    1. This product is suitable for cell culture. Aqueous solutions of apo-transferrin should be stable at 4°C for 5–10 days. Solutions should be filter-sterilized for maximum stability. For more information, please refer to the product information sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/136/004/t1147pis.pdf
      Helpful?
  2. What is the carbohydrate content of human transferrin?
    1 answer
    1. We have found the information on transferrin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.According to the table, Transferrin is 6 percent carbohydrate, citing G.A. Jamieson, J. Biol. Chem. 240(7), 2914-2920 (1965).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Cambridge UK
    • Reviews 3
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Cell culture supplement
    Supports neural stem and progenitor cell maintenance.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review