Merck
11685929001
Sigma-Aldrich
Guanidinthiocyanat
Synonym(e):
Guanidinthiocyanat, Guanidin-rhodanid, Guanidiniumthiocyanat
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
Beilstein:
3563461
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Mol-Gew.
118.16
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
Roche
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C (lit.)
Absorption
≤0.10 at 300 and 410 nm in water at 6 M
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChIKey
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Guanidinthiocyanat ist ein chaotropes Salz, das Zellen lysiert, und gemeinsam mit einer nukleasebindenden Matrix hemmt es außerdem die Nukleaseaktivität während der Extraktion von DNA. Es ist ein starker RNase-Inhibitor in Extraktionspuffern.
Anwendung
Chaotropisches Reagens und starker Denaturant; löst Zellen auf
Geeignet als Denaturierungsmittel für Proteine. Guanidinthiocyanat ist ein stärkeres Denaturierungsmittel als Guanidinhydrochlorid.
Geeignet als Denaturierungsmittel für Proteine. Guanidinthiocyanat ist ein stärkeres Denaturierungsmittel als Guanidinhydrochlorid.[1]
Spezifikationen
Absorption: A300 und A410, je ≤0,10 (6 M in H2O)
Formel: CH5N3 x HSCN
Physikalische Form
Kristalle
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Weidong Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28258-28263 (2003-05-14)
The tumor suppressor PTEN is a putative negative regulator of the phosphatidylinositol 3-kinase/Akt pathway. Exposure to Zn2+ ions induces Akt activation, suggesting that PTEN may be modulated in this process. Therefore, the effects of Zn2+ on PTEN were studied in