Fortfahren mit
50980
Guanidinthiocyanat
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
Guanidin-rhodanid, Guanidiniumthiocyanat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-812-1
Beilstein/REAXYS Number:
3563461
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.5% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
4.5-7.0 (25 °C, 6 M in H2O)
mp
117-120 °C, 120-122 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 280 nm in H2O at 6 M
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Chaotropisches Reagens und starker Denaturant; löst Zellen auf
Other Notes
Isolation of RNA; A new guanidine thiocyanate procedure for the isolation of full-length RNA templates for reverse transcription from tissues rich in RNase and proteoglycans.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9277509811.04167
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1420 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidinthiocyanat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)