Wichtige Dokumente
G3272
Guanidin -hydrochlorid
for molecular biology, ≥99%
Synonym(e):
Aminomethanamidin -hydrochlorid, Guanidiniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Qualität
for molecular biology
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry. )
Methode(n)
RNA extraction: suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water (Karl Fischer)
Farbe
white
pH-Wert
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
180-185 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 6 M, clear, colorless
Dichte
1.3 g/cm3 (lit.)
Kationenspuren
Pb: ≤5 ppm
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 290 nm Amax: ≤0.05
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
SMILES String
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChIKey
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Allgemeine Beschreibung
Bei niedrigeren Konzentrationen zeigt Guanidin-Hydrochlorid eine einzigartige Wirkung, die die Neufaltung denaturierter Proteine fördert und die enzymatische Aktivität wiederherstellt. Diese Eigenschaft ist vorteilhaft für Protein-Renaturierungsstudien. Bei der RNA-Extraktion wirkt Guanidin-Hydrochlorid als starkes Denaturierungsmittel, das Zellstrukturen aufbricht und RNA-Enzyme inaktiviert, wodurch die Integrität der extrahierten RNA sichergestellt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Guanidin-Hydrochlorid eine vielseitige Verbindung ist, die in Studien zur Proteinaufreinigung, Nukleinsäureisolierung und Proteinneufaltung eingesetzt wird und ihren vielschichtigen Nutzen in der Molekularbiologie und biochemischen Forschung zeigt.
Anwendung
- als Komponente des Extraktionspuffers zum Extrahieren von Proteoglykanen
- bei der Extraktion während der Proteinfraktionierung von ATDC5-Zelllinien
- als chemischer Zusatzstoff für die Untersuchung seines effektiven Extinktionsspektrums bei strukturellen Analysen
- für die Inkubation des Chips zur Freisetzung des Prostata-spezifischen Antigens und für die Aptamer-Regeneration
- als Komponente der 2,4-Dinitrophenylhydrazin (DNPH)-Lösung zum Nachweis von Proteincarbonylen durch Untersuchung der Proteincarbonylierung
- bei der RNA-Isolierung zum Trennen von Nukleoproteinen und für die RNase-Hemmung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Vielseitig einsetzbares Tensid für Ihre Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie
- Geeignet für empfindliche molekularbiologische Anwendungen
- Frei von Exonuklease, DNase und RNase
- In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Die maximale Löslichkeit von Guanidinhydrochlorid in Wasser bei Raumtemperatur beträgt ca. 6 M.
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
TRI Reagent ist ein einstufiges RNA-Isolierungsreagens, das die gleichzeitige Isolierung von DNA, RNA und Protein ermöglicht. In diesem Protokoll werden die Probenvorbereitung sowie die Extraktion verschiedener Proben und die Fehlerbehebung beschrieben.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.