If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
€ 41,50
€ 159,00
€ 190,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Quality Level
assay
≥98%
form
powder or crystals
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
color
colorless to white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M, clear (100 Hazen)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNA10(3744), KCNA2(3737), KCNA3(3738), KCNA4(3739), KCNA5(3741), KCNA6(3742), KCNA7(3743), KCNB1(3745), KCNB2(9312), KCNC1(3746), KCNC2(3747), KCNC3(3748), KCNC4(3749), KCND1(3750), KCND2(3751), KCND3(3752), KCNF1(3754), KCNG1(3755), KCNG2(26251), KCNG3(170850), KCNG4(93107), KCNH1(3756), KCNH2(3757), KCNH3(23416), KCNH4(23415), KCNH5(27133), KCNH6(81033), KCNH7(90134), KCNH8(131096), KCNQ1(3784), KCNQ2(3785), KCNQ3(3786), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), KCNS1(3787), KCNS2(3788), KCNS3(3790), KCNV1(27012), KCNV2(169522)
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form crystalline powder | form solid | form solid |
| density 1.3 g/cm3 (lit.) | density 1.3 g/cm3 (lit.) | density 1.3 g/cm3 (lit.) | density - |
| storage condition (Tightly closed. Dry. ) | storage condition (Tightly closed. Dry. ) | storage condition - | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) |
| pH (25 °C, 4.6 - 6/573 g/L) | pH (25 °C, 4.6 - 6/573 g/L) | pH (25 °C, 4.6 - 6/573 g/L) | pH - |
General description
Bei niedrigeren Konzentrationen kann Guanidinhydrochlorid die erneute Faltung denaturierter Proteine fördern und unterstützt so Protein-Renaturierungsstudien. Bei der RNA-Extraktion wirkt es als starkes Denaturierungsmittel, wodurch Zellstrukturen aufgebrochen werden und die Integrität der extrahierten RNA durch Inaktivierung von RNA-Enzymen sichergestellt wird. Insgesamt machen die Denaturierungs- und Renaturierungseigenschaften von Guanidinhydrochlorid es zu einem essentiellen Reagenz für verschiedene zellbiologische Anwendungen, einschließlich Proteinaufreinigung, Nukleinsäureisolierung und Studien zur Rückfaltung von Proteinen.
Application
- zum Lysen von homogenisiertem Hirngewebe
- zum Herstellen von Inkubationspuffer für die Ni-Sepharose-Proteinbindung, Aufreinigung, Propionylierung und den On-Bead-Aufschluss zum Minimieren der nichtspezifischen Bindung an das Affinitätsharz
- bei der Herstellung von Lösungen/Extraktionspuffer zum Extrahieren von löslichem Protein aus humanem Gewebe
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 50950-1KG | 04061835541447 |
| 50950-2.5KG | 04061832489780 |
| 50950-250G | 04061832489797 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf