Fortfahren mit
L2884
Leupeptin
powder, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Leupeptin -hemisulfat (Salz), Acetyl-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal -hemisulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,50
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,80
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 818,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.160,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.000,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 56,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Leupeptin, microbial, ≥90% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
input
general use sample(s)
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.), H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
General description
Leupeptin, auch N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal genannt, ist ein natürlich vorkommendes Tripeptid, das insbesondere hemmend auf Serin- und Cysteinproteasen wirkt. Sein Wirkmechanismus beruht auf strukturell ähnlichen kovalenten Bindungsreaktionen:
  • An der aktiven Stelle von Serinproteasen bildet Leupeptin ein kovalentes Halbacetal-Addukt zwischen der Aldehydgruppe von Leupeptin und der Hydroxylgruppe eines Serinrests an der aktiven Stelle des Enzyms.
  • An der aktiven Stelle von Cysteinproteasen bildet der elektrophile Kohlenstoff (Aldehyd) von Leupeptin eine vergleichbare Bindung mit dem Schwefelatom eines Cysteinrests an der aktiven Stelle des Enzyms.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor von Serin- und Cysteinproteasen. Hemmt Plasmin, Trypsin, Papain, Calpain und Cathepsin B. Es wirkt nicht hemmend auf Pepsin, Cathepsine A und D, Thrombin oder α-Chymotrypsin. Effektive Konzentration 10–100 μM.
Inhibitor von Serin- und Cysteinproteasen. Hemmt Plasmin, Trypsin, Papain, Calpain und Cathepsin B. Es wirkt nicht hemmend auf Pepsin, Cathepsine A und D, Thrombin oder α-Chymotrypsin. Effektive Konzentration 10–100 μM. In zahlreichen Studien wurde Leupeptin zum Schutz vor Hörverlust eingesetzt, der durch akustische Überstimulation oder dem ototoxischen Antibiotikum Gentamicin verursacht wurde. (Es wird vermutet, dass der Verlust an Haarzellen in der Cochlea durch Calpain gesteuert wird.)
Analysis Note
Leupeptin erzeugt in der HPLC-Analyse mehrere Peaks aufgrund der Bildung von tautomeren Isomeren in Lösung. Der Großteil an verunreinigendem Peptid ist racemisiertes Leupeptin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L5793L8511LEURO
Leupeptin powder, from synthetic, =96.5%
Roche
LEURO
Leupeptin
description
microbial, ≥90% (HPLC)
description
BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
description
synthetic, ≥85% (HPLC)
description
powder, from synthetic, =96.5%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
96.5%
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.), H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)