Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 176,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 471,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 975,00 € 828,75 |
Über diesen Artikel
Produktname
CNQX Dinatriumsalz Hydrat, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
orange to red
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]c1nc2cc(C#N)c(cc2nc1[O-])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H4N4O4.2Na.H2O/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5;;;/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
LCDWHGXMFAZHEO-UHFFFAOYSA-L
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
Application
- als kompetitiver Nicht-NMDA-Rezeptorantagonist und kompetitiver AMPA/Kainat-Rezeptorantagonist in neuronalen Kulturen(110)
- als glutamatergene Blocker zum Messen von hemmenden postsynaptischen Strömen in Projektionsneuronen(111)
- als AMPA-Glutamatrezeptorantagonist in Neuronen des präfrontalen Kortex(112)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form lyophilized powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: >2 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: soluble >5 mg/mL at 60 °C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition protect from light |
| color orange to red | color yellow | color , brown to dark red-brown | color pale yellow |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C239-25MG | 04061833475751 |
| C239-100MG | 04061832089713 |
| C239-5MG | 04061833475768 |