Fortfahren mit
14343
1(S),9(R)-(−)-Bicucullin-Methiodid
≥95.0% (HPCE), GABAA receptor antagonist, powder
Synonym(e):
(5S)-5-[(6R)-6,8-Dihydro-8-oxofuro[3,4-e]-1,3-benzodioxol-6-yl]-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isochinoliniumiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20INO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5419649
Assay:
≥95.0% (HPCE)
Form:
powder
€ 72,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1(S),9(R)-(−)-Bicucullin-Methiodid, ≥95.0% (HPCE)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPCE)
form
powder
optical activity
[α]/D -117±7°, c = 1 in chloroform
solubility
H2O: 10 mg/mL, almost clear, greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@]4([H])c5cc6OCOc6cc5CC[N+]4(C)C
InChI
1S/C21H20NO6.HI/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
InChI key
HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
General description
Bicucullin ist ein Phthalidisochinolin-Alkaloid, das aus Dicentra cucullaria extrahiert wird. Es wirkt als Acetylcholinesterase-Inhibitor. Bicucullin hemmt die langsame Nachhyperpolarisation (Afterhyperpolarization, AHP).
Application
1(S),9(R)-(-)-Bicucullin-Methiodid wird als Gamma-Aminobuttersäure (GABA)-Antagonist verwendet, um die Hemmung in den semikoronaren Schichten zu blockieren. Darüber hinaus wurde es für die Herstellung von organtypischen Gewebeschnittkulturen aus dem Hippocampus (Organotypic Hippocampal Slice Cultures, OHSC) verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
(-)-Bicucullin-Methiodid ist ein GABAA-Rezeptor-Antagonist, der als kompetitiver Inhibitor von am Rezeptor bindendem GABA-Ligand fungiert.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf den Seiten GABAA Receptors und Potassium Channels im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die neurowissenschaftliche Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die neurowissenschaftliche Forschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
hergestellt aus (+)-Bicucullin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)