Fortfahren mit
A6816
(±)-AMPA
solid
Synonym(e):
(±)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O4
Molekulargewicht:
186.17
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL, 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
SMILES string
O.Cc1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4.H2O/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12;/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
HFISYNCCKQHIAM-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-AMPA has been used:
  • in vivo
  • whole-cell patch-clamp recording in Müller glial cells[1]
  • to test its excitotoxic effects in hippocampal slice cultures[2]
  • in retinal horizontal cells (HCs) culture to test its effect on Ca2+ signals[3]
Biochem/physiol Actions
Potent excitatory amino acid that interacts selectively with central AMPA/kainate receptors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A263A9111A0326
ATPA solid
Sigma-Aldrich
A263
ATPA
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL, 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, H2O: 2.5 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
-
color
white
color
white
color
off-white to light tan
color
-
Gene Information
rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Slc1a1(25550), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
Gene Information
human ... GRIK1(2897)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409), Grin2b(24410), Grm6(24419)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)