Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,30 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 154,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
DNQX, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
InChI key
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik4(24406), Grin2a(24409)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901) | Gene Information rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893) | Gene Information human ... PARP1(142) |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?