Wichtige Dokumente
B8931
Magenta-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Synonym(e):
Red-Gal, 5-Bromo-6-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Größe auswählen
€ 208,00
Größe auswählen
About This Item
€ 208,00
Empfohlene Produkte
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
methanol: soluble
Eignung
suitable for substrate for β-galactosidase
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChIKey
CHRVKCMQIZYLNM-HTOAHKCRSA-N
Anwendung
Prinzip
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?