Fortfahren mit
B2904
Bluo-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Synonym(e):
5-Brom-3-indolyl β-D-Galactopyranosid, Bluo-Gal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 624,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16BrNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1550140
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
DMF: soluble
suitability
suitable for substrate for β-galactosidase
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
General description
Bluo-Gal ist ein chromogenes Substrat für die β-Galactosidase und wird zum Nachweis des Vorhandenseins bzw. des Fehlens eines geklonten DNA-Inserts in auf Agar-Platten kultivierten Bakterien verwendet. Bluo-Gal wurde entwickelt, um X-Gal bei der Blau/Weiß-Selektion von Kolonien rekombinanter Bakterien mit dem lac+ Phänotyp zu ersetzen.
Application
Chromogenes Substrat, geeignet für die Identifizierung von Kolonien von lac+ Bakterien. Alternative zu 5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl β-D-Galactopyranosid (X-Gal), das eine dunkelblaue Farbe produziert.
Bluo-Gal ist geeignet für die Selektion von Kolonien rekombinanter Bakterien mit dem lac+ Phänotyp. Bluo-Gal ist geeignet für die Verwendung als β-Galactosidase-Substrat bei der Färbung von Hautgewebe für die elektronenmikroskopische Analyse, als Dictyostelium-Proben und bei der Färbung der Vena cava adulter Mäuse.
Biochem/physiol Actions
Wenn Bluo-Gal mittels β-Galactosidase hydrolysiert wird, bildet das Produkt eine blaue Präzipitation. Lac+ Kolonien, die bei Vorhandensein von Bluo-Gal kultiviert wurden, wechseln zu einem tieferen Blau als bei Vorhandensein von X-Gal, wodurch die Unterscheidung von lac+ und lac- Kolonien vereinfacht wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9811B8931B6650
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
suitability
suitable for substrate for β-galactosidase
suitability
suitable for β-galactosidase test
suitability
suitable for substrate for β-galactosidase
suitability
suitable for β-galactosidase test
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMF: soluble
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
methanol: soluble
solubility
DMF: soluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)