Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21O9Na
Molekulargewicht:
416.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.85
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
Molecular Biology
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
IVD
not for in vitro diagnostic use
solubility
H2O: 100 mg/mL
suitability
suitable for β-galactosidase test
storage temp.
room temp
General description
S-Gal® (sodium salt) is an autoclavable, water-soluble, chromogenic substrate for β-galactosidase, used to determine the presence or absence of a cloned DNA insert in bacteria growing on agar plates. S-gal® is designed to replace X-Gal in blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype.
Application
S-Gal®, Natriumsalz ist ein patentiertes wasserlösliches, autoklavierbares chromogens Substrat für β-Galactosidase, das entwickelt wurde, um X-Gal bei der blau-weiss Selektion von rekombinanten Bacterienkolonien mit dem lac+ Phenotyp zu ersetzen.
Biochem/physiol Actions
When S-Gal® is cleaved by β-galactosidase, the resulting product will chelate ferric ion to create a black, insoluble precipitate. Lac+ colonies grown in the presence of S-Gal® and ferric ion turn an intense black color, allowing for easy differentiation between lac+ and lac- colonies.
Features and Benefits
Wenn S-Gal von Beta-Galactosidase gespalten wird, entsteht ein Produkt, das Eisenionen chelatiert, wodurch ein schwarzes unlösliches Präzipitat entsteht. lac+ Kolonien, die in Gegenwart von S-Gal und Eisenionen wachsen, nehmen eine intensiv schwarze Färbung an, was eine einfache Unterscheidung zwischen lac+ und lac- Kolonien ermöglicht. S-Gal, Natriumsalz ist wasserlöslich, was andere Lösungsmittel wie Dimethylformamid überflüssig macht. S-Gal ist autoklavierbar und kann zum jeweiligen Kulturmedium vor dem Autoklavieren zugegeben werden. S-Gal ist lichtunempfindlich und braucht daher nicht vor Lichteinstrahlung geschützt zu werden.
- More intense color contrast than X-gal
- Water-soluble and autoclavable for easiest use
- Excellent for use in automated colony counters
- No need to make stock solutions
Preparation Note
Vor dem Autoklavieren, in einer empfohlenen Konzentration von 300 mg S-Gal/L Medium, zusammen mit 500 mg/L Eisenammoniumcitrat (F5879) zum Agarmedium hinzufügen. Zur Herstellung der S-Gal Stammlösung werden 50 mg/mL in entionisiertem Wasser gelöst, steril filtriert und bei -20°C gelagert.
Stock solutions of S-Gal® (sodium salt) can be made by dissolving 50mg/ml in water, dimethyl formamide (DMF) or DMSO. Filter sterilize and store at -20C. Add S-gal® (300 mg/L from stock solution or powder) and Ferric Ammonium Citrate (500mg/L) to agar media prior to autoclaving.
Other Notes
Besser wasserlösliche Version, Löslichkeit >50 mg/mL
Eisenammoniumcitrat (F5879), LB Agar (L2897), IPTG (Isopropyl β-D-thiogalactopyranosid, I6758), Ampicillin (A2804), Kanamycin (K0879), Chloramphenicol (C7795), Tetracyclin (T8032)E
The ferric or Fe3+ ion is required for color development and must be added to any S-Gal®
formulation. A medium prepared with S-Gal® is moderately dark due to the presence of ferric ammonium citrate. This darker background often provides enhanced contrast for automated colony counting or isolation.
formulation. A medium prepared with S-Gal® is moderately dark due to the presence of ferric ammonium citrate. This darker background often provides enhanced contrast for automated colony counting or isolation.
Legal Information
S-GAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Schwarze Farbe tritt nur auf, wenn Eisen(III)-Ionen vorhanden sind. Wir empfehlen Eisen(III) ammoniumcitrat (500 mg/L des Mediums), je nach System können aber auch andere Eisen(III) Verbindungen eingesetzt werden.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?