Merck
RES1364C
Sigma-Aldrich
Rot-Gal®
Synonym(e):
6-Chlor-3-indolyl-β-D-galactopyranosid, Rose-Gal, Salmon-Gal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16ClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Form
powder
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChIKey
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Product is available in the following packages sizes:
RES1364C-A101X: 25 mg container
RES1364C-A102X: 100 mg container
RES1364C-A103X: 1 gm container
Rechtliche Hinweise
Red-Gal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)