Merck
227056
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamid
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
About This Item
Lineare Formel:
HCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
Beilstein:
605365
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
2.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
833 °F
Expl.-Gr.
15.2 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N-Dimethylformamid (DMF) ist ein gebräuchliches Lösungsmittel für chemische Reaktionen. DMF ist ein geeignetes Lösungsmittel zur Isolierung von Chlorophyll aus Pflanzengewebe. Es ist ein verbreitet angewendetes Reagenz in der organischen Synthese. Es wird in verschiedenen Reaktionen für unterschiedliche Zwecke eingesetzt, wie z. B. als Lösungsmittel, Dehydriermittel, Reduziermittel und Katalysator. Es ist ein Mehrzweck-Baustein für die Synthese von Verbindungen, die O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO als funktionelle Gruppen enthalten.
N,N-Dimethylformamid ist ein polares Lösungsmittel, dessen Anwendung in der organischen Synthese weit verbreitet ist. Es dient auch als Mehrzweckvorstufe in Reaktionen für die Formylierung, Aminierung, Aminocarbonylierung, Amidierung und Cyanierung.
Anwendung
N,N-Dimethylformamid (wasserfrei) wurde als Lösungsmittel für die Synthese des zytotoxischen LH-RH-Konjugats AN-152 (Konjugat des Luteinisierungshormon freisetzenden Hormons, ein Chemotherapeutikum) und des Fluorophoren C625 [4-(N,N-Diphenylamino)-4′-(6-O-hemiglutarat)hexylsulfinyl-stilben] verwendet. Es kann als Lösungsmittelmedium für verschiedene organische Reduktionsreaktionen eingesetzt werden.
DMF wurde in den folgenden Prozessen als Lösungsmittel verwendet:
  • Mehrstufige Synthese von L-Azidohomoalanin (L-Aha) bei der Substitution des Mesylats durch Natriumazid
  • Synthese von Phosphin-FLAG®, einem Nachweisreagens für die Markierung von Glykanen im Stoffwechsel
  • Synthese von per-O-acetylierter 6-Azidofucose, einem per-O-acetylierten Azidozucker
Lösungsmittel für viele hydrophobe, organische Verbindungen.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reference electrode for anhydrous dimethylformamide.
Marple LW.
Analytical Chemistry, 39(7), 844-846 (1967)
A concise and scalable route to L-azidohomoalanine.
Roth S, et al.
Nature Protocols, 5(2), 1967-1973 (2010)
X Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(20), 11081-11084 (1999-09-29)
Chemotherapy is commonly used in the treatment of cancers. However, the mechanism of action of many of these agents is not well understood. We present the synthesis of a two-photon fluorophore (C625) and its biological application when chemically linked to
Metabolic labeling of glycans with azido sugars and subsequent glycan-profiling and visualization via Staudinger ligation.
Laughlin ST and Bertozzi CR.
Nature Protocols, 2(11), 2930-2944 (2007)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
Artikel
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Tabelle zur Mischbarkeit für gängige Laborlösungsmittel herunter.